Key Documents
MABS1261
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-FRA-2, clon REY146C
clone REY146C, from rat
Sinónimos:
Fos-related antigen 2, FRA-2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
REY146C, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Fosl2(14284)
General description
El antígeno 2 relacionado con Fos (UniProt P47930; también conocido como FRA-2) está codificado por el gen Fosl2 (también conocido como Fra-2, Fra2) (ID del gen 14284) en especies murinas. El FRA-2 pertenece a la familia de proteínas AP-1 que consta de los miembros Fos (c-Fos, FosB, Fra-1 y Fra-2) y Jun (c-Jun, JunB y JunD) que actúan como factores de transcripción homodímeros y heterodímeros específicos de secuencia activados por las cinasas de proteínas activadas por mitógenos (MAP), incluidas JNK, p38 y ERK. La mayoría de las proteínas de diferenciación terminal están codificadas por genes ubicados dentro del complejo de diferenciación epidérmica (EDC) de los queratinocitos basales. Los genes del EDC son transcripcionalmente reprimidos por el complejo represor policomb (PRC) de la remodelación de la cromatina a través de la trimetilación de la histona H3 en la Lys27 (H3K27me3) y transcritos por la actividad del factor de transcripción AP-1 en ausencia de la modificación H3K27me3. Se ha demostrado específicamente que Fra-2 regula la expresión de los genes EDC mediante unión directa al promotor tras la activación por fosforilación dependiente de ERK1/2. La expresión desregulada de las proteínas AP-1 causa enfermedades cutáneas y cánceres epiteliales, como la psoriasis y los carcinomas epidermoides (SCC). Niveles elevados de FRA2 pueden servir como un indicador de la inflamación pancreática inducida por ceruleína. (Ref. Cobo, I et al (2018). Nature 554(7693); 533-537).
Specificity
El clon REY146C reacciona con el FRA-2 murino (mFRA-2), pero no con el mFRA-1 ni el mFosB. Se prevé que reaccione con ambas isoformas empalmadas de mFRA-2 (Uniprot P47930-1 y P47930-2).
Immunogen
Epítopo: Mitad C-terminal.
Proteína recombinante etiquetada con His que corresponde al extremo C-terminal del FRA-2 de ratón.
Application
Análisis mediante inmunofluorescencia: un lote representativo detectó el FRA-2 en todas las capas epidérmicas, observándose la mayor expresión en queratinocitos terminalmente diferenciados en cortes congelados de piel de la espalda incluidos en OCT de embriones murinos E17.5 (Wurm, S., et al. (2014). Genes Dev. 15; 29(2):144-156).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: un lote representativo detectó un aumento de FRA-2 en los queratinocitos de ratón cultivados (mKC) tras diferenciación inducida por Ca2+. El inhibidor de ERK1/2 FR180204 (Nº de referencia 328007) redujo el nivel de Fra-2 en mKC después del tratamiento con Ca2+ (Wurm, S., et al. (2014). Genes Dev. 15; 29(2):144-156).
Análisis de inmunoprecipitación: un lote representativo provocó inmunoprecipitación conjunta de EZH2 y Fra-2 a partir de lisados de queratinocitos cultivados de ratón (mKC) antes, pero no después, de la diferenciación inducida por Ca2+ (Wurm, S., et al. (2014). Genes Dev. 15; 29(2):144-156).
Análisis de inmunoprecipitación de cromatina: un lote representativo detectó asociación de FRA-2 con promotores de EDC en sitios de consenso AP-1 conservados en queratinocitos cultivados de ratón (mKC) en condiciones basales y de diferenciación (Wurm, S., et al. (2014). Genes Dev. 15; 29(2):144-156).
Análisis mediante inmunohistoquímica: antes de la purificación del anticuerpo, el sobrenadante del cultivo detectó inmunorreactividad con FRA-2 en cortes de piel incluida en parafina de ratones genéticamente intactos, pero no en ratones genomanipulados con supresión de Fosl2 (Cortesía del Dr. Erwin Wagner, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España (CNIO), Madrid, España).
Análisis de inmunocitoquímica: antes de la purificación del anticuerpo, el sobrenadante del cultivo detectó FRA-2 murino expresado exógenamente (mFRA-2), pero no mFRA-1 ni mFosB en células HEK293T transfectadas (Cortesía del Dr. Erwin Wagner, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Madrid, España).
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-FRA-2, clon REY146C, es un anticuerpo contra FRA-2 para utilizar en inmunoelectrotransferencia, inmunofluorescencia, inmunoprecipitación, inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP), inmunohistoquímica (parafina).
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células MEF1.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron el FRA-2 en 10 µg de lisado de células MEF1.
Target description
~41 kDa y 38 kDa observados.
Physical form
Anticuerpo IgG2aκ monoclonal de rata purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Yunzheng Ai et al.
The European journal of neuroscience, 58(10), 4107-4122 (2023-10-17)
Activation and polarization of microglia play decisive roles in the progression of intracerebral haemorrhage (ICH), and lactate exposure correlates with microglia polarization. This study explores molecules influencing lactate production and microglia phenotype alteration following ICH. A murine model of ICH
Mike R Wilson et al.
Human reproduction (Oxford, England), 35(1), 58-69 (2019-12-31)
Is it possible to establish a genetically engineered mouse model (GEMM) of endometriosis that mimics the natural spread of invasive endometrium? Endometriosis occurs in an ARID1A (AT-rich interactive domain-containing protein 1A) and PIK3CA (phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase, catalytic subunit alpha) mutant GEMM
Jing Wang et al.
EMBO reports, 24(12), e57176-e57176 (2023-10-23)
Chronic stress induces depression and insulin resistance, between which there is a bidirectional relationship. However, the mechanisms underlying this comorbidity remain unclear. White adipose tissue (WAT), innervated by sympathetic nerves, serves as a central node in the interorgan crosstalk through
Jemima Seidenberg et al.
International journal of molecular sciences, 22(4) (2021-03-07)
Pathological activation of cardiac fibroblasts is a key step in development and progression of cardiac fibrosis and heart failure. This process has been associated with enhanced autophagocytosis, but molecular mechanisms remain largely unknown. Immunohistochemical analysis of endomyocardial biopsies showed increased