Documentos
MABS1237
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NKCC1/, clon T4
clone T4, from mouse
Sinónimos:
Solute carrier family 12 member 1, Solute carrier family 12 member 2, Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 2, Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 1, Basolateral Na-K-Cl symporter
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
T4, monoclonal
species reactivity
gerbil, fish, canine, mouse, human, shark, bovine, avian, ferret, rat, rabbit
technique(s)
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC12A2(6558)
General description
El miembro 1 de la familia 12 de transportadores de soluto (UniProt Q13621; también conocido como cotransportador de cloruro de sodio (potasio) sensible a la bumetanida 2) y el miembro 2 de familia portadora de solutos 12 (UniProt P55011; también conocido como simportador basolateral de Na-K-Cl, cotransportador de cloruro de sodio (potasio) sensible a bumetanida 1) están codificados por el gen SLC12A1 (también conocido como NKCC2; ID del gen 6557) y el SLC12A2 (también conocido como NKCC1; ID del gen 6558), respectivamente, en humanos. NKCC1 (SLC12A2) y NKCC2 (SLC12A1) pertenecen a la subfamilia de cotransportadores de cationes-cloruro (CCC) que median el transporte electroneutro de sodio, potasio y cloruro a través de la membrana plasmática y son inhibidos por compuestos tipo bumetanida y furosemida. Los NKCC desempeñan un papel importante en la regulación del volumen celular, donde el NKCC2 está involucrado en la reabsorción de sal y agua osmóticamente obligada en las células epiteliales renales, mientras que el NKCC1 tiene un impacto importante en la concentración intracelular de iones cloruro ([Cl-]i) en las células musculares lisas vasculares (VSMC) y las células neuronales. En la hipertensión primaria, la actividad de NKCC1 se incrementa en las VSMC y las neuronas del núcleo paraventricular (NVP), lo que induce una elevada resistencia periférica en la circulación sistémica y la activación del sistema nervioso simpático (SNS), respectivamente. Los NKCC1 y NKCC2 humanos son 12 proteínas transmembrana cuyos extremos N y C terminales están expuestos en el lado citoplásmico (a.a. 1-285 y 921-1212 de NKCC1; a.a. 1-177 y 814-1099 de NKCC2).
Specificity
El clon T4 reconoce tanto el NKCC1 como el NKCC2 y se dirige a un epítopo de la región C-terminal expuesto solo en condiciones desnaturalizantes e inaccesible para la unión de anticuerpos cuando NKCC adopta su conformación nativa (Lytle, C., et al. (1995). Am. J. Physiol. 269(6 Pt 1):C1469-C1505).
Immunogen
Fragmento C-terminal del NKCC1 recombinante humano
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Este anticuerpo monoclonal de ratón anti-NKCC1/2, clon T4, Nº de ref. MABS1237, detecta los niveles de NKCC1 y NKCC2, y ha sido publicado y validado para su uso en microscopia electrónica, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunoprecipitación e inmunoelectrotransferencia.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HeLa.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron el NKCC en 10 µg de lisado de células HeLa.
Target description
~165 kDa observados. Las bandas diana parecen mayores que los pesos moleculares calculados de 131,4/129,7 kDa (isoforma 1/2 de NKCC1 humano), 121,5/121,4 kDa (isoforma A/F de NKCC2 humano), 131,0 kDa (NKCC1 de ratón), 120,4/120,3/120,3 kDa (isoforma A/B/F NKCC2 de ratón) y 130,4/120,6 kDa (NKCC1/NKCC2 de ratón), debido a la glucosilación. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM) con acida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Kiyoshi Egawa et al.
Scientific reports, 13(1), 5685-5685 (2023-04-18)
Angelman syndrome is a neurodevelopmental disorder caused by loss of function of the maternally expressed UBE3A gene. Treatments for the main manifestations, including cognitive dysfunction or epilepsy, are still under development. Recently, the Cl- importer Na+-K+-Cl- cotransporter 1 (NKCC1) and
Trevor Sasserath et al.
Advanced therapeutics, 5(11) (2023-01-03)
There are many neurological rare diseases where animal models have proven inadequate or do not currently exist. NGLY1 Deficiency, a congenital disorder of deglycosylation, is a rare disease that predominantly affects motor control, especially control of neuromuscular action. In this