MABN2396M
Anti-GCAP1 Antibody, clone 6B12
clone 6B12, from mouse
Sinónimos:
Guanylyl cyclase-activating protein 1, Guanylate cyclase activator 1A
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6B12, monoclonal
reactividad de especies
porcine, bovine, human, rat, mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Guca1A(14913)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: A 1:10 dilution from a representative lot detected GCAP1 in mouse retina.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GCAP1 in Western Blotting applications (Zulliger, R., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(6):3488-99).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected GCAP1 in Immunoprecipitation applications (Zulliger, R., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(6):3488-99).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected GCAP1 in human retina tissue.
Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected GCAP1 in C57BL/6 mouse retinal tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable