MABF94
Anti-BDCA-2 Antibody, clone 10E6.1
clone 10E6.1, from mouse
Sinónimos:
C-type lectin domain family 4 member C, Blood dendritic cell antigen 2, BDCA-2, C-type lectin superfamily member 7, Dendritic lectin, CD303
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10E6.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CLEC4C(170482)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BDCA-2 on 10 µg of recombinant BDCA-2 protein.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Recombinant BDCA-2 protein
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable