MABF419
Anticuerpo anti-CD4 (humano), clon OKT4
clone OKT4, 0.5 mg/mL, from mouse
Sinónimos:
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
OKT4, monoclonal
reactividad de especies
human
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD4(920)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Inflamación e inmunología
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable