MABE952
Anticuerpo anti-histona H3.1, clon 1D4F2
clone 1D4F2, 1 mg/mL, from rat
Sinónimos:
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Productos recomendados
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1D4F2, monoclonal
species reactivity
human, mouse
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Immunogen
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:2 000 de un lote representativo detectó la histona H3.1 en células NIH/3T3 (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
Alexa Fluor™ es una marca registrada de Life Technologies.
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó la histona H3.1 en células C2C12 (Harada, A., et al (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007).
Análisis mediante inmunoprecipitación de la cromatina: un lote representativo de un laboratorio independiente provocó la inmunoprecipitación de la histona H3.1 (Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.).
Análisis de secuenciación con inmunoprecipitación de la cromatina: un lote representativo de un laboratorio independiente provocó la inmunoprecipitación de la histona H3.1 (Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.).
Quality
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la histona H3.1 en 10 µg de extracto ácido de HeLa.
Target description
Physical form
Legal Information
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c