Key Documents
MABE415
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-FoxP2, clon FOXP2-73A/ 8
clone FOXP2-73A/8, from mouse
Sinónimos:
Forkhead box protein P2, CAG repeat protein 44, Trinucleotide repeat-containing gene 10 protein
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
FOXP2-73A/8, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOXP2(93986)
General description
La proteína «del dominio de cabeza de tenedor» P2 (Forkhead box protein2, FoxP2) es un represor transcripcional multidominio que pertenece a la familia de proteínas Fox. La proteína FoxP2 contiene un dominio de unión al ADN «de cabeza de tenedor», característico del grupo de factores de transcripción FOX. Además, esta proteína contiene un tramo de poliglutamina, así como motivos de dedos de zinc y de cremallera de leucina. Para unirse al al ADN, la FoxP2 forma homodímeros y heterodímeros con FoxP1 y FoxP4. La familia de proteínas forhead box desempeña un papel importante en la respuesta inmunitaria, el desarrollo de órganos y el desarrollo del cáncer. Los estudios funcionales en vertebrados sugieren que este gen tiene un papel en la modulación de la plasticidad neuronal. En línea con estos hallazgos, se han relacionado mutaciones de FoxP2 en humanos con trastornos del habla y el lenguaje.
Specificity
Este anticuerpo reconoce las isoformas de FoxP2 en los 70 kDa, 48 kDa y 40 kDa.
Immunogen
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde al N-terminal de la FoxP2 humana.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 1 µg/ml de un lote representativo detectó la FoxP2 en 10 µg de lisado de células THP-1.
Análisis mediante inmunoprecipitación: se demostró que un lote representativo de este anticuerpo causaba inmunoprecipitación de FoxP2 utilizando células 143B con crecimiento detenido (Gascoyne D.M. et al. (2015). PLoS One, 10(6):e0128513).
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó la FoxP2 en tejido amigdalar humano (Campbell, A. J., et al. (2010). Br J Haematol. 149(2):221-230).
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó la FoxP2 en condrocitos proliferantes de hueso largo de ratón E17.5 (Gascoyne D.M. et al. (2015). PLoS One, 10(6):e0128513).
Detección de la FoxP2 con este anticuerpo monoclonal de ratón, anticuerpo anti-FoxP2, clon FOXP2-73A/8, validado para su utilización en inmunoelectrotransferencia e IHC.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HeLa.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 1 µg/ml de este anticuerpo detectó el FoxP2 en 10 µg de lisado de células HeLa.
Target description
~80 kDa observados. Uniprot describe 9 isoformas entre 9 y 83 kDa
Physical form
Presentación: Purificada
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Pedro M Rodenas-Cuadrado et al.
The Journal of comparative neurology, 526(8), 1235-1266 (2018-01-04)
Genes including FOXP2, FOXP1, and CNTNAP2, have been implicated in human speech and language phenotypes, pointing to a role in the development of normal language-related circuitry in the brain. Although speech and language are unique to humans a comparative approach
Takako Kita et al.
The European journal of neuroscience, 44(11), 2899-2908 (2016-10-08)
Projections from the posterior intralaminar thalamic nuclei and the superior colliculus (SC) to the subthalamic nucleus (STN) and the zona incerta (ZI) have been described in the primate and rodent. The aims of this study was to investigate several questions
Xiaoquan Zhu et al.
eLife, 12 (2023-09-05)
Identification oncogenes is fundamental to revealing the molecular basis of cancer. Here, we found that FOXP2 is overexpressed in human prostate cancer cells and prostate tumors, but its expression is absent in normal prostate epithelial cells and low in benign
Ayla Aksoy-Aksel et al.
eLife, 10 (2021-05-25)
Dopaminergic signaling plays an important role in associative learning, including fear and extinction learning. Dopaminergic midbrain neurons encode prediction error-like signals when threats differ from expectations. Within the amygdala, GABAergic intercalated cell (ITC) clusters receive one of the densest dopaminergic
Boglárka Barsy et al.
Nature neuroscience, 23(5), 625-637 (2020-04-15)
Decades of research support the idea that associations between a conditioned stimulus (CS) and an unconditioned stimulus (US) are encoded in the lateral amygdala (LA) during fear learning. However, direct proof for the sources of CS and US information is