MABE1809
Anti-methyl PP2Ac (L309) Antibody, clone 7C10-C5
Sinónimos:
Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit alpha isoform
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7C10-C5 (short 7C10), monoclonal
mol peso
calculated mol wt 35.59 kDa
observed mol wt ~35 kDa
reactividad de especies
yeast, human
envase
antibody small pack of 100 μL
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Información sobre el gen
human ... PPP2CA(5515)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Isotype testing: Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Tested applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected methyl PP2Ac (L309) in Immunohistochemistry applications (Leonard, D., et al. (2020). Cell. 181(3); 688-701).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected methyl PP2Ac (L309) in Western Blotting applications (Frohner, I.E., et al. (2020). Sci Signal. 13(616); eaax6490).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2