Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
3C10.2, monoclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
IHC, WB
Citations:
76
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Anticuerpo anti-transportador de glutamato vesicular 1, clone 3C10.2, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3C10.2, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Slc17A7(116638)
General description
60 kDa
El VGLUT1 se expresa en un subtipo de neuronas de glutamato y transporta el glutamato a las vesículas sintácticas nativas desde el cerebro, exhibiendo una conductancia para el cloruro que es bloqueada por el glutamato. El transporte vesicular de glutamato tiene una afinidad aparente sustancialmente menor que los transportadores de aminoácidos excitadores de membrana plasmática. El transporte de glutamato por el VGLUT1 se satura con una Km de aproximadamente 2 mM, en el mismo rango que el transporte por las vesículas sintácticas. Por último, los transportadores de glutamato de la membrana plasmática reconocen el aspartato y el glutamato como sustratos, mientras que el VGLUT1 no reconoce el aspartato. Los transportadores vesiculares de glutamato empaquetan el neurotransmisor en vesículas sinápticas para que puedan liberarse en la sinapsis. Los VGLUT dependen de un gradiente de protones que crean al hidrolizar el trifosfato de adenosina (ATP). Los VGLUT tienen solo entre una centésima y una milésima de la afinidad por el glutamato que tienen los EAAT.
Immunogen
Proteína recombinante de rata VGLUT1.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Neurociencia
Este anticuerpo anti-transportador vesicular de glutamato 1, clon 3C10.2, Nº de ref. MAB5502, está validado para utilizar en IH, WB para la detección de VGluT1.
Inmunohistoquímica:
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en IH.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en IH.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Canales iónicos y transportadores
Marcadores neuronales y gliales
Canales iónicos y transportadores
Marcadores neuronales y gliales
Biochem/physiol Actions
Reacciona con VGLUT1 (Transportador 1 de glutamato vesicular).
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada en disolución tampón que contiene PBS y azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Preparation Note
Estable durante 6 meses entre 2 y 8ºC en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Cerebro
VGLUT1 Péptido de control AG208
Cerebro
VGLUT1 Péptido de control AG208
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia Western en lisados cerebrales de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:500 de este lote detectó el transportador vesicular de glutamato 1 en 10 μg de lisados de cerebro de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:500 de este lote detectó el transportador vesicular de glutamato 1 en 10 μg de lisados de cerebro de ratón.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-transportador de glutamato vesicular 1
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?