MAB4417
Anticuerpo anti-homólogo 2 del Achaete Scute, clon 8F1
clone 8F1, from mouse
Sinónimos:
achaete-scute complex (Drosophila) homolog-like 2, achaete-scute complex homolog 2 (Drosophila), achaete-scute complex homolog-like 2, achaete-scute complex-like 2, achaete-scute complex-like 2 (Drosophila), mammalian achaete/scute homologue 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8F1, monoclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ASCL2(430)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 1 µg/ml de este anticuerpo el homólogo 2 del Achaete Scute en 10 µg /ml de lisado de tejido placentario humano.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable