MAB427
Anti-Dihydropyridine-sensitive Calcium Channel α 1 Subunit Antibody, clone 1a
ascites fluid, clone mAB 1a, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-CACNL1A3, Anti-CCHL1A3, Anti-Cav1.1, Anti-HOKPP, Anti-HOKPP1, Anti-MHS5, Anti-TTPP1, Anti-hypoPP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
mAB 1a, monoclonal
reactividad de especies
rabbit, mouse, human, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
Aplicación
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligadura / enlace
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable