Key Documents
MAB318-AF488
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-tirosina hidroxilasa, clon LNC1, conjugado con Alexa Fluor 488
clone LNC1, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Sinónimos:
Tyrosine 3-monooxygenase, Tyrosine Hydroxylase, Tyrosine 3-hydroxylase, TH
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
LNC1, monoclonal
species reactivity
human, chicken, mouse, frog, zebrafish, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
General description
La tirosina 3-monooxigenasa (EC 1.14.16.2; UniProt P07101; también conocida como distonía 14, TH, tirosina 3-hidroxilasa) está codificada por el gen TH (también conocido como DYT14, DYT5b, TYH) (ID del gen 7054) en humanos. La tirosina hidroxilasa desempeña un papel importante en la fisiología de las neuronas adrenérgicas. Es la primera enzima, y la enzima limitante de la velocidad, en la biosíntesis de las catecolaminas dopamina y norepinefrina a partir de la tirosina. La TH es, por tanto, un marcador útil para las neuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas. La actividad enzimática de la TH requiere iones ferrosos como cofactores y se cree que está regulada mediante fosforilación. Existen seis isoformas de la TH humana como resultado de empalmes alternativos (UniProt P07101-1 a P07101-6).
Specificity
Reconoce un epítopo en el exterior del N terminal regulador de la tirosina hidroxilasa. No reacciona con la dopamina-beta-hidroxilasa, la fenilalanina hidroxilasa, la triptófano hidroxilasa, la deshidropteridina reductasa, la sepiapterina reductasa ni la feniletanolamina-N-metil transferasa (PNMT) en inmunoelectrotransferencia (WB) utilizando el anticuerpo no conjugado (Nº de ref. MAB318).
Immunogen
Epítopo: En el exterior del N-terminal regulador de la tirosina hidroxilasa.
Tirosina hidroxilasa purificada de células PC12.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-tirosina hidroxilasa, clon NC1, conjugado con Alexa Fluor 488 es un anticuerpo contra la tirosina hidroxilasa para utilizar en inmunocitoquímica.
Se demuestra que el anticuerpo no conjugado (nº de ref. MAB318) es adecuado también para aplicaciones de inmunoelectrotransferencia, inmunocitoquímica e inmunoprecipitación.
Subcategoría de investigación
Neurociencia del desarrollo
Quality
Evaluada por inmunocitoquímica en neuronas corticales de rata.
Análisis de inmunocitoquímica: una dilución 1:100 de este anticuerpo detectó la tirosina hidroxilasa en las neuronas corticales de rata.
Target description
~ 59/-63 kDa observados
Physical form
Anticuerpo de ratón purificado conjugado en PBS con 15 mg/ml de BSA y azida sódica al 0,1 %.
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Alterations in the social-conditioned place preference and density of dopaminergic neurons in the ventral tegmental area in Clsnt2-KO mice.
Rozhkova, et al.
Vavilovskii zhurnal genetiki i selektsii, 27, 177-184 (2023)
Kara A Fulton et al.
eLife, 10 (2021-05-14)
A dense reconstruction of neuronal synaptic connectivity typically requires high-resolution 3D electron microscopy (EM) data, but EM data alone lacks functional information about neurons and synapses. One approach to augment structural EM datasets is with the fluorescent immunohistochemical (IHC) localization
Electra Brunialti et al.
Autophagy, 20(8), 1879-1894 (2024-03-25)
TFEB and TFE3 belong to the MiT/TFE family of transcription factors that bind identical DNA responsive elements in the regulatory regions of target genes. They are involved in regulating lysosomal biogenesis, function, exocytosis, autophagy, and lipid catabolism. Precise control of
Lei Tang et al.
Nature communications, 14(1), 7497-7497 (2023-11-19)
The degenerative process in Parkinson's disease (PD) causes a progressive loss of dopaminergic neurons (DaNs) in the nigrostriatal system. Resolving the differences in neuronal susceptibility warrants an amenable PD model that, in comparison to post-mortem human specimens, controls for environmental
Dasiel O Borroto-Escuela et al.
Neurochemical research, 45(1), 5-15 (2019-06-07)
G protein-coupled receptors modulate the synaptic glutamate and GABA transmission of the claustrum. The work focused on the transmitter-receptor relationships in the claustral catecholamine system and receptor-receptor interactions between kappa opioid receptors (KOR) and SomatostatinR2 (SSTR2) in claustrum. Methods used