MAB2052
Anti-Disialoganglioside GD2 Antibody, clone 14G2a
clone 14.2Ga, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-GD2 Antibody, Clone 14G2a Anti-GD2, GD2 Detection Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
14.2Ga, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
Aplicación
Immunofluorescence of cells in culture
Flow cytometry: 1-2 μg per 10E6 cells
Cytotoxicity for GD2 positive cells (Mujoo et al., 1987, 1989)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable