MAB1978
Anti-Integrin αV (ITGAV/CD51) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, LM142
Sinónimos:
CD51
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Integrin αV Antibody, clone LM142, ascites fluid, clone LM142, Chemicon®
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
LM142, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG1
idoneidad
not suitable for activity/function inhibition
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGAV(3685)
Especificidad
Aplicación
Immunofluorescence and immunoprecipitation.
MAB1978 is non-blocking.
Final working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable