Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
MAB1637
Sigma-Aldrich
Anti-β-Tubulin III Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, TU-20
Sinónimos:
Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta 4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nombre del producto
Anticuerpo anti-tubulina, isoforma beta III, CT, clon TU-20 (similar a TUJ1), ascites fluid, clone TU-20 (Similar to TUJ1), Chemicon®
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TU-20 (Similar to TUJ1), monoclonal
reactividad de especies
rat, mouse, avian, human, bovine, monkey, pig, sheep
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TUBB3(10381)
Descripción general
La tubulina es uno de varios miembros de una pequeña familia de proteínas globulares. Los miembros más comunes de la familia de las tubulinas son la α-tubulina y la β-tubulina, las proteínas que componen los microtúbulos. Cada una tiene un peso molecular de aproximadamente 55 kDa. Los microtúbulos se ensamblan a partir de dímeros de α- y β-tubulina. Estas subunidades son ligeramente ácidas con un punto isoeléctrico entre 5,2 y 5,8. Durante mucho tiempo se consideró que la tubulina era específica de los eucariotas. Recientemente, sin embargo, se ha demostrado que la proteína de división celular procariota FtsZ está relacionada evolutivamente con la tubulina.
Especificidad
El anticuerpo reacciona con el C terminal de la isoforma beta III de la tubulina específica de la neurona. No identifica la beta tubulina que se encuentra en las células gliales.
Se prevé reacción cruzada con aves, cerdo, rata, bovinos, ovinos, humano, mono. No se ha confirmado reactividad con otras especies.
Inmunógeno
Epítopo: C-terminal
Péptido sintético que corresponde a los aminoácidos 443-450 (ESEAQGPK) de la clase III de beta-tubulina humana conjugado con KLH.
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-tubulina, isoforma beta III, C-terminal, clon TU-20 (similar a TUJ1) es un anticuerpo contra la tubulina para utilizar en ELISA, IC, IH, IH(P), IP y WB con más de 55 citas en productos.
Inmunohistoquímica:
En cortes de tejido congelados fijados en formol o incluidos en parafina: dilución 1:20 a 1:100 de un lote anterior. Se recomienda la recuperación del antígeno del tampón citrato a alta temperatura con cortes de tejido incluidos en parafina.
Inmunoprecipitación:
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en inmunoprecipitación.
Inmunocitoquímica:
se utilizó una dilución 1:100 a 1:500 de un lote anterior en células fijas.
Inmunotransferencia:
1:1000. El anticuerpo detectará una sola banda a 50 kDa que corresponde a la beta-tubulina de clase III.
ELISA:
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en ELISA.
El usuario final debe determinar las diluciones óptimas.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y de la glía
Calidad
Evaluado sistemáticamente mediante transferencia Western en lisados cerebrales de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:1000 de este lote detectó la tubulina (βIII) en 10 μg de lisados cerebrales de ratón.
Descripción de destino
55 kDa
Ligadura / enlace
Sustituye a: 04-1049
Forma física
IgG1 monoclonal de ratón de líquido ascítico en tampón que contiene PBS con BSA al 1% y azida sódica 15 mM.
Sin purificar
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a -20°C en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Nota de análisis
Control
Control positivo: Tejido cerebral o neuronas de cualquier tipo.
Control negativo: Tejido no neuronal o astrocitos.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Function of mouse embryonic stem cell-derived supporting cells in neural progenitor cell maturation and long term expansion.
Guan, Y; Du, QA; Zhu, W; Zou, C; Wu, D; Chen, L; Zhang, YA
Testing null
Shelley R Hough et al.
PloS one, 4(11), e7708-e7708 (2009-11-06)
Commitment in embryonic stem cells is often depicted as a binary choice between alternate cell states, pluripotency and specification to a particular germ layer or extraembryonic lineage. However, close examination of human ES cell cultures has revealed significant heterogeneity in
Andrew Campbell et al.
Glia, 64(2), 227-239 (2015-10-16)
Astroglial dysfunction plays an important role in neurodegenerative diseases otherwise attributed to neuronal loss of function. Here we focus on the role of astroglia in ataxia-telangiectasia (A-T), a disease caused by mutations in the ataxia-telangiectasia mutated (ATM) gene. A hallmark
Yoshitaka Uno et al.
Human gene therapy, 22(6), 711-719 (2010-12-21)
We originally reported the use of vitamin E (α-tocopherol) as an in vivo vector of short-interfering RNA (siRNA) to the liver. Here, we apply our strategy to the brain. By combining high-density lipoprotein (HDL) as a second carrier with α-tocopherol-conjugated
Agnese Po et al.
The EMBO journal, 29(15), 2646-2658 (2010-06-29)
Hedgehog (Hh) pathway has a pivotal function in development and tumorigenesis, processes sustained by stem cells (SCs). The transcription factor Nanog controls stemness acting as a key determinant of both embryonic SC self-renewal and differentiated somatic cells reprogramming to pluripotency
Artículos
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Ver todo
Protocolos
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.