Documentos clave
MAB1598
Sigma-Aldrich
Anti-DLG4 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 7E3-1B8
Sinónimos:
PSD-95
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nombre del producto
Anticuerpo anti-proteína de densidad postsináptica 95, clon 7E3-1B8, clone 7E3-1B8, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7E3-1B8, monoclonal
species reactivity
bovine, rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Dlg4(100137840)
human ... DLG4(1742)
mouse ... Dlg4(13385)
rat ... Dlg4(29495)
General description
La proteína de densidad postsináptica (PSD) es una estructura densa a los electrones que se observa justo debajo de la membrana postsináptica. Se han propuesto varias funciones para la PSD, como la regulación del número de receptores y el agrupamiento, el anclaje de moléculas de transducción de señales a la sinapsis y la adhesión mediadora entre las membranas presináptica y postsináptica. La proteína PSD más abundante es la subunidad [alfa] de la proteincinasa dependiente de calcio/calmodulina tipo II ([alfa]CaMKII). Es probable que esta proteína desempeñe un papel en la transducción de la señal mediada por calcio en la sinapsis, que interviene en ciertas formas de plasticidad sináptica. Otra proteína PSD importante es la PSD-95, un miembro de la familia de proteínas guanilato cinasa (GUK).
Specificity
Reacciona con la PSD-95 recombinante de rata e identifica una banda en ~100 kDa, que corresponde a la PSD-95, en transferencias Western de extractos de cerebro de rata, ratón y bovino. En los extractos de tejido cerebral de rata y ratón también se observan bandas de aproximadamente 80 kDa y 50 kDa. Se cree que la PSD-95 inicia la agrupación del receptor de NMDA en la membrana postsináptica.
Immunogen
PSD-95 recombinante de rata
Application
El anticuerpo anti-proteína de densidad postsináptica 95, clon 7E3-1B8, es un anticuerpo contra la proteína de densidad postsináptica 95 para utilizar en IC, IP y WB.
Inmunocitoquímica:
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en IC
Inmunoprecipitación:
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en IP.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia Western en lisados cerebrales de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó PSD-95 en 10 µg de lisados de cerebro de ratón.
Target description
~95 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-1066
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada líquida en tampón que contiene PBS, pH 7,2, con azida sódica al 0,09 % y glicerol al 50 %.
Presentación: Purificada
Analysis Note
Control
Tejido cerebral de ratón, tejido cerebral de rata
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Activity-dependent local translation of matrix metalloproteinase-9.
Dziembowska, M; Milek, J; Janusz, A; Rejmak, E; Romanowska, E; Gorkiewicz, T; Tiron et al.
The Journal of Neuroscience null
Brain-derived neurotrophic factor restores synaptic plasticity in a knock-in mouse model of Huntington's disease.
Lynch, G; Kramar, EA; Rex, CS; Jia, Y; Chappas, D; Gall, CM; Simmons, DA
The Journal of Neuroscience null
PSD-95 is post-transcriptionally repressed during early neural development by PTBP1 and PTBP2.
Zheng, S; Gray, EE; Chawla, G; Porse, BT; O'Dell, TJ; Black, DL
Nature Neuroscience null
Kv4.2 potassium channels segregate to extrasynaptic domains and influence intrasynaptic NMDA receptor NR2B subunit expression.
Kaufmann, WA; Matsui, K; Jeromin, A; Nerbonne, JM; Ferraguti, F
Brain Structure &Amp; Function null
Noelle C Anastasio et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(2), 370-382 (2013-08-14)
Relapse vulnerability in cocaine dependence is rooted in genetic and environmental determinants, and propelled by both impulsivity and the responsivity to cocaine-linked cues ('cue reactivity'). The serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) 5-HT2C receptor (5-HT2CR) within the medial prefrontal cortex (mPFC) is uniquely