Documentos clave
MAB1285FX
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-HLA-B27, clon HLA.ABC.m3, conjugado con FITC
clone HLA.ABC.m3, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-AS, Anti-HLAB
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
biological source
mouse
Quality Level
100
300
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
HLA.ABC.m3, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HLA-B(3106)
General description
BIOQUÍMICA: pI = 8,0
El identificador de la proteína previamente asignado P03989 se ha fusionado en P01889. Los detalles completos se pueden encontrar en la base de datos UniProt.
Specificity
Este anticuerpo se une fuertemente al antígeno HLA-B27. También se une con menos fuerza al antígeno HLA-B7. Los estudios de afinidad realizados mediante el análisis de Scatchard demostraron que el anticuerpo tiene una mayor afinidad por el HLA-B27 (9,7x108M-1) que por el HLA-B7 (9,5x107M-).
Immunogen
Complejo inmunológico precipitado a partir de línea celular positiva HLA-B27 (Bordin) por el anticuerpo anti HLA y la proteína A estafilocócica.
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Detección del HLA-B27 utilizando este anticuerpo anti-HLA-B27, clon HLA.ABC.m3, conjugado con FITC, validado para utilizar en FC.
Este anticuerpo es útil en la investigación del HLA-B27 en enfermedades como la espondilitis anquilosante y la uveítis anterior.
USO SUGERIDO DILUCIÓN
Citometría de flujo e inmunofluorescencia De 1:15 a 1:60
Diluir con tampón isotónico. Utilice 50 μl de anticuerpo diluido por 100 μl de sangre completa o 1 x 10E6 de células mononucleares de sangre periférica (PBMC) en 100 μl de tampón.
Subcategoría de investigación
Inmunoglobulinas e inmunología
Physical form
Purificado de líquido ascítico de ratón. Fluoresceína conjugada. El anticuerpo se suministra en PBS 0,01M, azida sódica al 0,1 %, pH 7,1, BSA al 0,2 %. Las características de cada lote se analizan mediante citometría de flujo.
Storage and Stability
Conservar entre 2 y 8°C. NO CONGELAR. Proteger de la luz.
AVISO: La disolución de reactivo monoclonal contiene acida sódica al 0,1% como conservante. Debido a los posibles riesgos que se derivan de la acumulación de este material en las tuberías, el reactivo utilizado debe desecharse con grandes volúmenes de agua.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Ver todo
Protocolos
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.