Saltar a
M00000001
Tubo de muestreo
With Luer fitting, 5 inch sterile tube for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, for use with MicropreSURE®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
36101790
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
PVC
sterility
sterile
packaging
pkg of 10 units
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
I.D.
0.32 cm (0.125 in.)
L
12.7 cm
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
With Luer fitting, 5 inch sterile tube for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, for use with MicropreSURE®
shipped in
ambient
General description
El tubo de muestreo es un accesorio del muestreador MicropreSure®. El muestreador MicropreSure® es un muestreador para filtración en línea que simplifica los análisis microbiológicos durante el proceso. Se trata de un diseño sencillo y protector que permite el procesamiento aséptico de las muestras justo en el lugar de recogida, reduciendo así el riesgo de contaminación. Utilizan la presión de los depósitos o líneas presurizadas para tomar muestras. El tubo de muestreo ayuda al flujo libre de la muestra.
Application
El tubo de muestreo se utiliza para el muestreo y la filtración durante los procesos de líquidos acuosos como cerveza, productos lácteos, agua embotellada, análisis de productos farmacéuticos, refrescos, sidra, bebidas isotónicas y vino para pruebas de contaminación microbiana.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MXPESPWELMXPESP18NMXPESPTCL
compatibility
With Luer fitting, 5 inch sterile tube for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, for use with MicropreSURE®
compatibility
1/4in. weld end valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1/8in. NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1-1/2" Tri-clover valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
I.D.
0.32 cm (0.125 in.)
I.D.
-
I.D.
-
I.D.
-
material
PVC
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
packaging
pkg of 10 units
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)