LCWG02500
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 10,0 μm
Mitex™, filter diam. 25 mm, hydrophobic, white, gridded
Sinónimos:
Mitex Membrane Filter
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE membrane
gridded
white filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Mitex™
sustainability
Greener Alternative Product
Parámetros
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
Diámetro
25 mm
diám. del filtro
25 mm
grosor
130 μm
color
white
Matriz
Mitex™
tamaño de poro
10.0 μm pore size
60 % porosity
punto de burbuja
≥0.03 bar, air with methanol at 23 °C
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Features & Benefits:
•Broad chemical compatibility
•Biologically and chemically inert
•Stable at temperatures in excess of 260 °C (500 °F) and below -100 °C (-148 °F)
Applications:
Clarifying Acids, Bases, and Cryogenic Fluids; Clarifying Propellants; Analyzing Hydraulic Fluids; Isolating RNA
Aplicación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13