KHGEG3TTT1H
Millipore Express® SHC Gran superficie, Cápsula Opticap® XLT
cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Opticap® XLT 30
Sinónimos:
Gamma Compatible High Area Opticap® XLT 30 Millipore Express® SHC 0.5 µm/0.2 µm 1-1/2 in. TC
About This Item
Productos recomendados
material
polyester support
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Quality Level
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Opticap® XLT 30
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®
parameter
≤169.2 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psi) at 80 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse; intermittent)
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
6.9 bar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward; intermittent)
80 psig max. inlet pressure
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
87.1 cm (34.3 in.)
W
7.8 in.
cartridge nominal length
30 in. (75 cm)
diam.
10.7 in. (4.2 cm)
filtration area
3.0 m2
inlet to outlet W
15.2 cm (6.0 in.)
outlet connection diam.
1.5 in.
impurities
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
matrix
Millipore Express® SHC High Area
pore size
0.5/0.2 μm pore size
bubble point
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
fitting
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
application(s)
sample preparation
General description
Packaging
Other Notes
Preparation Note
Radiación gamma compatible a 45 kGy. 3 ciclos de 60 min en autoclave a 123 °C; no esterilizable mediante vapor en línea
Analysis Note
Se observó una capacidad de retención cuantitativa de las muestras de una concentración de provocación mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta utilizando la metodología ASTM® F838.
Después de la esterilización y una descarga controlada de 63 l de agua, las muestras exhibieron menos de 500 ppb de TOC según la USP <64> y menos de 1,3 µS/cm según la USP <64> a 25 °C.