Merck
KGEPG003HH3
Millipore
Millipore Express® SHF, Cápsula Opticap® XL
Opticap® XL 3, inlet connection diam. 9/16 in., pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 4.7 in. (11.9 cm)
Sinónimos:
Opticap XL 300 Millipore Express SHF Gamma Compatible 0.2 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
material
polyethersulfone
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Quality Level
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Opticap® XL 3
feature
gamma compatible
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®
parameter
≤2.8 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
11.9 cm (4.7 in.)
W
2.2 in.
cartridge nominal length
4.7 in. (11.9 cm)
diam.
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
480 cm2
inlet connection diam.
9/16 in.
inlet to outlet W
11.9 cm (4.7 in.)
outlet connection diam.
9/16 in.
impurities
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Millipore Express® SHF
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
fitting
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
General description
Configuración del dispositivo: Cápsula
Las cápsulas estériles cumplen las directrices actuales de la USP y la AAMI sobre esterilidad utilizando un ciclo de esterilización validado.
Packaging
Bolsa doble de apertura fácil
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte la sección de instalación del manual del usuario de las cápsulas OPTICAP® XL y las cápsulas OPTICAP® XLT
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
Este producto se fabricó con una membrana Millipore Express® que cumple los criterios de filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
Radiación gamma compatible a 45 kGy. Tres ciclos de 60 min en autoclave a 123 °C; no esterilizable mediante vapor en línea
Analysis Note
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con ≥1 l de agua
Retención bacteriana
Se observó una capacidad de retención cuantitativa de las muestras de una concentración de provocación mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta utilizando la metodología ASTM® F838.
TOC/conductividad
Después de la esterilización y una descarga controlada de 2,5 l de agua, las muestras exhibieron menos de 500 ppb de TOC según la USP <64> y menos de 1,3 µS/cm según la USP <64> a 25 °C.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
EMD Millipore Corporation certifica que este producto cumple la Directiva europea sobre equipos a presión, 97/23/CE, de 29 de mayo de 1997. Este producto se ha clasificado en el artículo 3 § 3 de la Directiva sobre recipientes a presión. Se ha diseñado y fabricado de acuerdo con las sólidas prácticas de ingeniería para garantizar un uso seguro. De conformidad con el artículo 3 § 3 de la presente Directiva sobre recipientes a presión, este producto no lleva la marca CE.