JVWP04700
Membrana de filtración Omnipore
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 0,1 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE membrane
plain filter
white filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Omnipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parámetros
130 °C max. temp.
Diámetro
47 mm
diám. del filtro
47 mm
grosor
30 μm
tamaño de poro
0.1 μm pore size
80 % porosity
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Nuestra membrana Omnipore es una membrana de PTFE hidrófila que es compatible prácticamente con todos los disolventes, ácidos y disoluciones alcalinas.
Características y beneficios:
- Biológica y químicamente inertes
- La elevada porosidad produce caudales elevados
- Se dispone de variedades de PTFE hidrófobas e hidrófilas para la filtración de muestras acuosas u orgánicas
Aplicaciones:
- Membrana Fluoropore: Clarificación de ácidos, bases y disolventes; Control del aire; Filtración y ventilación de gases; Espectroscopia UV
- Membrana Omnipore: Filtración de disoluciones acuosas, clarificación de ácidos y de disoluciones alcalinas
Aplicación
- Filtración de disoluciones acuosas
- Clarificación de disoluciones ácidas y alcalinas
- Filtración de fase móvil para HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Análisis de microplásticos