Merck
JCWP02500
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 10,0 μm
greener alternative
Omnipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración Omnipore
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
10.0 μm pore size, 80 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
130 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
85 μm
pore size
10.0 μm pore size, 80 % porosity
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
La membrana Omnipore consiste en una membrana hidrófila de politetrafluoroetileno (PTFE). Es aplicable para utilizar en la clarificación de ácidos y en la filtración de disoluciones acuosas y alcalinas.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Filtración de disoluciones acuosas
  • Clarificación de disoluciones ácidas y alcalinas
  • Filtración de fase móvil para HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Análisis de microplásticos
Features and Benefits
  • Compatible con disolventes, disoluciones alcalinas y ácidos.
  • Química y biológicamente inerte. Gran porosidad que permite elevados caudales.
Legal Information
Omnipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13