Documentos clave
HMMP2MAG-55K
Millipore
Panel 2 de microesferas magnéticas de MMP humana MILLIPLEX® - Análisis inmunológico múltiple
Matrix Metalloproteinase Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enable the simultaneous analysis of multiple MMPs biomarkers in human serum, plasma and cell culture samples.
Sinónimos:
Human matrix metalloproteinase multiplex kit, Luminex® Human MMP immunoassay, Millipore human MMP panel
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
To order a Milliplex® kit, please search for your analyte of interest.
Quality Level
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milliplex®
assay range
accuracy: 72-98%
standard curve range: 14-10,000 pg/mL
(MMP-9)
standard curve range: 27-20,000 pg/mL
(MMP-1)
standard curve range: 27-20,000 pg/mL
(MMP-10)
standard curve range: 548-400,000 pg/mL
(MMP-7)
standard curve range: 68-50,000 pg/mL
(MMP-2)
technique(s)
multiplexing: suitable
detection method
fluorometric (Luminex xMAP)
shipped in
wet ice
General description
Las MMP (metaloproteinasas de matriz), una familia de proteasas de cinc responsables de la degradación de la matriz extracelular (ECM), desempeñan un papel fundamental en los procesos fisiológicos normales, como el desarrollo embrionario y la morfogénesis tisular, la remodelación tisular y ósea, la cicatrización de las heridas y la angiogénesis. Estos procesos se basan en el papel de las MMP en la escisión de los receptores de la superficie celular, la liberación de ligandos apoptóticos, la proliferación y diferenciación celulares y la modulación de la actividad de las quimiocinas. De estructura similar, las MMP se sintetizan y segregan como proenzimas inactivas que requieren una escisión proteolítica para su activación. Este proceso puede estar mediado por proteasas de serina u otras MMP. Se produce un aumento de la expresión de las MMP en respuesta a una amplia gama de estímulos, como las moléculas de adhesión, los factores de crecimiento, las citocinas y las hormonas. La regulación de la actividad de las MMP está controlada principalmente por los TIMP (inhibidores tisulares de las metaloproteinasas). Por consiguiente, la alteración del equilibrio MMP/TIMP puede provocar artritis, enfermedades cardiovasculares, crecimiento tumoral y metástasis.
El estudio de las MMP y los TIMP desempeña un papel significativo en el logro de una comprensión más profunda de enfermedades como la inflamación crónica, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.
El panel de microesferas magnéticas de MMP humana MILLIPLEX® (MMP-1, -2, -7, -9, -10) le permitirá explorar la modulación y la función de la expresión de las MMP en múltiples áreas terapéuticas.
La plataforma Luminex® xMAP® utiliza un formato de inmunoanálisis con microesferas magnéticas para conseguir la velocidad y la sensibilidad ideales destinadas a cuantificar varios analitos simultáneamente, lo que mejora de manera notable la productividad al tiempo que conserva un valioso volumen de muestra.
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Specificity
Reactividad cruzada
No se observó reactividad cruzada significativa entre los analitos de este panel.
Application
  • Analitos: MMP-1, MMP-2, MMP-7, MMP-9, MMP-10
  • Tipo de muestra recomendada: muestras de suero, plasma, lisado tisular o celular y sobrenadante de cultivo humanos
  • Dilución recomendada de la muestra: 1:20
  • Tiempo de ejecución del análisis: Un día
  • Categoría de investigación: Inflamación e inmunología
Features and Benefits
Diseñe su kit múltiple eligiendo los analitos disponibles en este panel.
Storage and Stability
Almacenamiento recomendado para los componentes del kit a 2 - 8°C.
Other Notes
Sensibilidad: Consulte el protocolo para conocer la sensibilidad de cada analito.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Yu Yue et al.
BioMed research international, 2020, 2961742-2961742 (2020-07-01)
The present study investigated the profiles of matrix metalloproteinases (MMPs) and tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs) of the aqueous humor (AH) and plasma (PL) in myopia patients, to determine whether there was an association between these levels with their axial
Mittal Jasoliya et al.
Brain sciences, 10(6) (2020-06-14)
Recent advances in neurobiology have provided several molecular entrees for targeted treatments for Fragile X syndrome (FXS). However, the efficacy of these treatments has been demonstrated mainly in animal models and has not been consistently predictive of targeted drugs' response
Larissa Berloffa Belardin et al.
Scientific reports, 9(1), 903-903 (2019-01-31)
Matrix Metalloproteinases (MMPs) and their regulators - Tissue Inhibitors of Matrix Metalloproteinases (TIMPs) - participate in extracellular matrix remodeling, fibrosis, and semen liquefaction, as well as to inflammatory activity. Seminal plasma has been shown to contain MMPs (MMP-2 and MMP-9)
Karolina Minta et al.
Scientific reports, 10(1), 18075-18075 (2020-10-24)
Matrix metalloproteinases (MMPs) are extracellular enzymes involved in the degradation of extracellular matrix (ECM) proteins. Increased expression of MMPs have been described in traumatic brain injury (TBI) and may contribute to additional tissue injury and blood-brain barrier damage. The objectives
M R Milone et al.
Cell death & disease, 4, e641-e641 (2013-05-25)
The nitrogen-containing bisphosphonates (N-BP) zoledronic acid (ZOL) inhibits osteoclast-mediated bone resorption, and it is used to prevent skeletal complications from bone metastases. ZOL has also demonstrated anticancer activities in preclinical models and, recently, in cancer patients, highlighting the interest in
Contenido relacionado
Simplify protein biomarker discovery with the MILLIPLEX® PLEXpedition 115-Plex Multiplex Screening Panel. Effortlessly screen cytokines and other markers with Luminex® technology.
Simplify protein biomarker discovery with the MILLIPLEX® PLEXpedition 115-Plex Multiplex Screening Panel. Effortlessly screen cytokines and other markers with Luminex® technology.
Simplify protein biomarker discovery with the MILLIPLEX® PLEXpedition 115-Plex Multiplex Screening Panel. Effortlessly screen cytokines and other markers with Luminex® technology.
Simplify protein biomarker discovery with the MILLIPLEX® PLEXpedition 115-Plex Multiplex Screening Panel. Effortlessly screen cytokines and other markers with Luminex® technology.
Ver todo
Questions
  1. Can you provide information on the Human MMP-9 Milliplex assay? Specifically, does the assay detect both Pro-MMP9 and Active MMP9 or only the latter?
    1 answer
    1. The capture antibody is monoclonal mouse anti-Human MMP-9, which does not react with the C-terminal truncated form. The detection antibody is polyclonal Goat anti-human MMP-9.