GFDX20305PK
Almohadilla de fibra de vidrio de diagnóstico
filter L × W 20 cm × 30 cm , Pad Size, pack of 5 sheets
Sinónimos:
Conjugate pad, Diagnostic pad, GFDX 20 cm x 30 cm sheet, Glass fiber pad
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 5 sheets
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
SureWick®
filtro L × An
20 cm × 30 cm , Pad Size
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- SureWick® glass fiber pads have low extractables and excellent consistency.
- They provide reliable, predictable sample flow and reagent delivery.
- They exhibit consistent thickness, bed volume, and uniform surface quality.
- Quick Delivery and Lead time.
- Excellent Technical support.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable