GF346
Transforming Growth Factor-β1 human
Animal free, >98%, recombinant, expressed in CHO cells, suitable for cell culture
Sinónimos:
TGFb1, TGFbI, TGFB, Transforming Growth Factor-β1
General description
Las tres isoformas de mamífero del TGF-β (TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3) actúan a través del mismo receptor y provocan respuestas biológicas similares. Son citocinas multifuncionales que regulan la proliferación, el crecimiento, la diferenciación y la motilidad celulares, así como la síntesis y el depósito de la matriz extracelular. Intervienen en varios procesos fisiológicos como la embriogénesis, la remodelación tisular y la cicatrización de heridas. Se segregan predominantemente como complejos latentes que se almacenan en la superficie celular y en la matriz extracelular. La liberación de la isoforma biológicamente activa TGF- de un complejo latente implica el procesamiento proteolítico del complejo y/o la inducción de cambios conformacionales por proteínas como la trombospondina-1. El TGF-β1 es la isoforma más abundante secretada por casi todos los tipos de células. Se identificó originalmente por su capacidad para inducir la transformación fenotípica de los fibroblastos y recientemente se ha implicado en la formación de tumores cutáneos.
El TGF-β1 humano recombinante es una proteína de 25,0 kDa compuesta por dos cadenas polipeptídicas idénticas de 112 aminoácidos unidas por un único enlace disulfuro.
El TGF-β1 humano recombinante es una proteína de 25,0 kDa compuesta por dos cadenas polipeptídicas idénticas de 112 aminoácidos unidas por un único enlace disulfuro.
Origen del producto: Células CHO
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Investigación en células madre
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Factores de crecimiento y receptores
Quality
Determinado por la capacidad del TGF-β1’ para inhibir la proliferación dependiente de la IL-4 de las células HT-2 de ratón. La ED50 esperada es ≤ de 0,05 ng/ml, correspondiente a una actividad específica de ≥ 2 x 10^7 unidades/mg
Physical form
El producto se presenta sin aditivos y se filtra a través de un filtro de 0,2 micras antes de la liofilización
Storage and Stability
Conserve a -20°C durante un máximo de 4 meses a partir de la fecha de recepción Centrifugue el vial antes de abrirlo.
Reconstituya en agua a una concentración de 0,1-1,0 mg/ml. No agite. Para un almacenamiento prolongado, se recomienda una ulterior dilución en un tampón que contenga una proteína transportadora y conservar en alícuotas de trabajo a -20°C.
Reconstituya en agua a una concentración de 0,1-1,0 mg/ml. No agite. Para un almacenamiento prolongado, se recomienda una ulterior dilución en un tampón que contenga una proteína transportadora y conservar en alícuotas de trabajo a -20°C.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Molecular medicine reports, 21(1), 478-484 (2020-01-16)
Endothelial to mesenchymal transition (EndMT) has been confirmed to participate in several cardiovascular diseases. In addition, EndMT of circulating endothelial cells (CECs) contributes to the pathology of musculoskeletal injury. However, little is known about the molecular mechanism of CECs undergoing
Communications biology, 6(1), 600-600 (2023-06-04)
Excessive inflammation is a postulated cause of severe disease and death in respiratory virus infections. In response to severe influenza virus infection, adoptively transferred naïve hemagglutinin-specific CD4+ T cells from CD4+ TCR-transgenic 6.5 mice drive an IFN-γ-producing Th1 response in
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology, 48(1), 648-655 (2020-02-20)
Recently, the functions of circular RNAs (circRNAs) on cancer initiation and development arouse wide concern. Herein, we tested the influences of circ-ZNF652 on renal carcinoma cell growth and metastasis. Firstly, clinical renal carcinoma tissues and corresponding normal tissues were collected.
TGF-β1 Facilitates TAp63α Protein Lysosomal Degradation to Promote Pancreatic Cancer Cell Migration.
Biology, 10(7) (2021-07-03)
TGF-β signaling plays a pivotal role in promoting tumor cell migration and cancer metastasis. ΔNp63α and TAp63α are two major isoforms of p53-related p63 protein. Our recent study has shown that TGF-β1 promotes ΔNp63α protein degradation to facilitate cancer metastasis.