Key Documents
GF316
Sigma-Aldrich
Proteína EGF recombinante humana, sin productos de origen animal
This Recombinant animal free human EGF is manufactured using all non-animal reagents.
Sinónimos:
Epidermal Growth Factor, Urogastrone
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
El factor de crecimiento epidérmico (EGF) es el miembro fundador de la familia EGF que también cuenta con el TGFα, la anfirregulina (AR), la betacelulina (BTC), la epirregulina (EPR), el factor de crecimiento similar al EGF que se une a la heparina (HB-EGF), el epigen y las neuregulinas (NRG)1-6. El EGF es un potente factor de crecimiento que estimula la proliferación de varias células epidérmicas y epiteliales. Además, se ha demostrado que el EGF inhibe la secreción gástrica e interviene en la cicatrización de las heridas. El EGF envía señales a través de un receptor conocido como c-erbB, que es un receptor tirosina cinasa de clase I. Este receptor también se une al TGF-α y al VGF (factor de crecimiento del virus de la vaccinia). El EGF recombinante humano es una proteína globular de 6,2 kDa que contiene 53 residuos de aminoácidos y 3 enlaces disulfuro intramoleculares.
Origen del producto: E. coli
Specificity
Reactividad cruzada
Vaca, hámster, mono, ratón, cerdo, conejo, rata
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Quality
Análisis de bioactividad: La ED50 que se determinó mediante un ensayo de proliferación celular utilizando células balb/c 3T3 es ≤de 0,1 ng/ml, correspondiente a una actividad específica de ≥1 x 107 unidades/mg
Physical form
El EGF recombinante humano de origen no animal se fabrica utilizando todos los reactivos de origen no animal
El producto se filtra a través de un filtro de 0,2 micras antes de la liofilización.
Storage and Stability
Conservar a -20°C durante un máximo de 6 meses desde de la fecha de recepción.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Fei Qian et al.
Molecular carcinogenesis, 58(4), 500-510 (2018-11-21)
HMGB1-RAGE signaling plays an integral role in inflammation-driven carcinogenesis. In the present study, we showed that RAGE has direct association with K-Ras following HMGB1 exposure in colorectal cancer (CRC) cells. Immunofluorescence analysis revealed a significant co-localization between RAGE and K-Ras
María Dolores Montalvo-Parra et al.
Heliyon, 6(10), e05178-e05178 (2020-10-20)
The harvesting of corneal endothelial cells (CEC) has received special attention due to its potential as a therapy for corneal blindness. The main challenges are related to the culture media formulation, cellular density at the primary isolation, and the number