Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Assay:
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Proteína AA factor de crecimiento derivado de plaquetas, recombinante humano, The Platelet Derived Growth Factor (PDGF) is a potent mitogen for a wide range of cell types including fibroblasts, smooth muscle & connective tissue.
biological source
human
Quality Segment
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
Gene Information
human ... PDGFA(5154)
General description
El factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) es un potente mitógeno para una amplia gama de tipos de células, como los fibroblastos, el músculo liso y el tejido conjuntivo. El PDGF, que está compuesto por un dímero de dos cadenas denominadas cadena A y cadena B, puede estar presente como un homodímero AA o BB o como un heterodímero AB. El PDGF-AA humano es una proteína homodímera de cadena A de 28,5 kDa que contiene 250 restos de aminoácidos.
Origen del producto: E.coli
Application
Para la mayoría de las aplicaciones in vitro, el PDGF-AA ejerce su actividad biológica en el intervalo de concentraciones de 0,2 a 10,0 ng/ml. Las células que responden son (lista parcial): fibroblastos, tejido conjuntivo.
Physical form
Liofilizado a partir de una disolución de ácido acético 10 mM.
Preparation Note
El PDGF-AA liofilizado es estable durante unas semanas a temperatura ambiente, pero es mejor conservarlo a -80°C. Después de un centrifugado rápido, reconstituir en ácido acético a una concentración de 0,1-1,0 mg/ml. Esta disolución puede diluirse en disoluciones tamponadas acuosas y conservarse a 2-8°C durante una semana o a -20°C para su uso futuro. El PDGF-AA reconstituido debe conservarse en alícuotas no diluidas a -20°C durante un máximo de seis meses.
Analysis Note
Actividad específica: El PDGF-AA humano es completamente activo desde el punto de vista biológico en comparación con los patrones, según se determina mediante un ensayo colorimétrico utilizando células BALB / 3T3.
Other Notes
Sustituye a: GF017
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Proteína AA factor de crecimiento derivado de plaquetas, recombinante humano
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?