FCABS326PE
Milli-Mark® Anti-acetyl-Histone H4 Antibody-PE
Milli-Mark®, from rabbit
Sinónimos:
Histone H4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
PE
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Milli-Mark®
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... H4C1(8359)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Histones
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HeLa cells
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable