FALP02500
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 1,0 μm
Fluoropore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración Fluoropore
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®
Millipore
parameter
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
filter diam.
25 mm
thickness
≥100 μm
gravimetric extractables
≤0.5%
matrix
Fluoropore®
pore size
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
bubble point
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Nuestra membrana Omnipore es una membrana de PTFE hidrófila que es compatible prácticamente con todos los disolventes, ácidos y disoluciones alcalinas.
Características y beneficios:
- Biológica y químicamente inertes
- La elevada porosidad produce caudales elevados
- Se dispone de variedades de PTFE hidrófobas e hidrófilas para la filtración de muestras acuosas u orgánicas
Aplicaciones:
- Membrana Fluoropore: Clarificación de ácidos, bases y disolventes; Control del aire; Filtración y ventilación de gases; Espectroscopia UV
- Membrana Omnipore: Filtración de disoluciones acuosas, clarificación de ácidos y de disoluciones alcalinas
Application
- Clarificación de ácidos, bases y disolventes
- Filtración o ventilación de gases
- Espectroscopia UV
- Control de partículas
- Filtración de fase móvil de HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Análisis de microplásticos