Merck
EX0550
EDTA, Tetrasodium Salt
Sinónimos:
EDTA, Tetrasodium Salt, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic Acid, Tetrasodium Salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · 2H2O
Número CAS:
UNSPSC Code:
41116105
EC Index Number:
200-573-9
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder or crystals
Quality Segment
pH
10.5-11.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>300 °C (decomposes,anhydrous substance)
transition temp
flash point 350 °C
solubility
1000 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
InChI key
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
Analysis Note
Assay (complexometric): 99.0% min
Color: White
Form: Crystals and/or powder
Insoluble matter: 0.005% max
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órganos diana
Respiratory Tract
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)