Documentos clave
ESG1107
Sigma-Aldrich
Proteína LIF recombinante de ratón ESGRO®
ESGRO Leukemia Inhibitory Factor (LIF) supplement for mouse ES cell culture. Each vial contains 10^7 units/ml.
Sinónimos:
Mouse LIF, Mouse Leukemia Inhibitory Factor, Murine LIF, Murine LIF, Mouse LIF, mLIF, mLIF
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
>95% (active component mLIF, SDS-PAGE)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
concentración
10000000 units/mL
técnicas
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
Información sobre el gen
mouse ... LIF(16878)
Descripción general
El factor inhibidor de la leucemia de ratón (LIF, mLIF) promueve la autorrenovación y el mantenimiento prolongado de las células madre embrionarias pluripotentes de ratón (ES) y las células madre pluripotentes inducidas (iPS) mediante la supresión de la diferenciación espontánea.
El suplemento de medio LIF de ratón ESGRO se suministra en unidades activas/ml para un rendimiento uniforme entre lotes. Cada lote de suplemento ESGRO es sometido a estrictas pruebas de control de calidad para asegurar la inhibición fiable de la diferenciación de las células madre pluripotentes de ratón. El suplemento LIF de ratón ESGRO puede utilizarse para cultivo de células madre embrionarias de ratón (ES) y células madre pluripotentes inducidas (iPS) con células nutritivas y sin ellas.
Aplicación
Entre las aplicaciones para el suplemento ESGRO se cuenta su utilización como reactivo para el mantenimiento in vitro del fenotipo pluripotencial de las células madre embrionarias de ratón.
PROTOCOLOS SUGERIDOS:
Células madre embrionarias: En cultivos de células madre embrionarias pluripotenciales DE3 y MBL-1 suele observarse la necesidad de de 1000 U de suplemento ESGRO por 1,0 ml de medios de cultivo de tejido para mantener las células madre embrionarias con un fenotipo de célula madre. Se han utilizado también concentraciones similares de mLIF para la transmisión en la línea germinal de células madre embrionarias alteradas genéticamente (E3) en la línea germinal.
A la concentración recomendada, 107 unidades de ESCRO son suficientes para 10,0 l de medio de cultivo tisular y 106 unidades de suplemento ESGRO lo son para 1,0 l de medios de cultivo de tejido.
Forma física
El suplemento ESGRO se suministra en forma líquida como 107 unidades en 1,0 ml de disolución salina tamponada con fosfato con seroalbúmina bovina (BSA) al 1% p/v como transportador para estabilidad.
Presentación: Purificado
Nota de preparación
El suplemento ESGRO® se suministra esterilizado por filtración a través de 0,22 micras y negativo en las pruebas de micoplasmas.
Almacenamiento y estabilidad
El suplemento ESGRO se transporta a temperatura ambiente. Puede incluirse una compresa fría para las relaciones con el cliente, aunque no es verdaderamente necesaria. Se han realizado extensas pruebas de estabilidad con el suplemento ESGRO durante el desarrollo. Este producto es estable al menos durante 18 meses a partir de la fecha de fabricación, en la forma concentrada o diluida en medios de cultivo de tejido estériles, sin pérdida de actividad de las células madre embrionarias. Para su conservación a largo plazo, se recomienda que el suplemento ESGRO se conserve a 4°C. La congelación-descongelación reducirá la potencia. Antes del uso del suplemento ERGO se recomienda su dilución en medio de cultivo de tejido estéril y su división en alícuotas a una concentración conveniente, que luego se conserve a 4°C. La congelación-descongelación debe evitarse. El producto es estable durante un mínimo de 7 días en incubadora de CO2 al 5 % a 37°C durante el cultivo de las células ES.
Nota de análisis
Actividad específica: El suplemento ESGRO® se valora en células madre embrionarias de ratón (D3 & MBL-1) y en células de leucemia mieloide M1 murina(4). Un patrón de 50 unidades se define como la concentración de suplemento ESGRO, en 1,0 ml de medio de cultivo de tejido, que induce la diferenciación del 50 % de las colonias M1(4) 10E7 unidades equivalen a aproximadamente 100 μg de proteína pura, y es suficiente para tratar 10 l de medios de cultivo de células madre embrionarias.
Ensayos con células madre embrionarias: Inhibición de la diferenciación a 1000 unidades/ml leucemia mieloide murina, valoración M1: Actividad específica>/= 108 unidades/ mg
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Xudong Fu et al.
Science advances, 6(22), eaay5181-eaay5181 (2020-06-12)
In mouse embryonic stem cell (ESC), a small cell population displays totipotent features by expressing a set of genes that are transiently active in 2-cell-stage embryos. These 2-cell-like (2C-like) cells spontaneously transit back into the pluripotent state. We previously dissected
Isolation and characterization of neural crest-derived stem cells from dental pulp of neonatal mice.
Janebodin, Kajohnkiart, et al.
Testing, 6, e27526-e27526 (2011)
Novel hyperactive transposons for genetic modification of induced pluripotent and adult stem cells: a nonviral paradigm for coaxed differentiation.
Belay, Eyayu, et al.
Stem Cells, 28, 1760-1771 (2010)
Dynamic regulation of 5-hydroxymethylcytosine in mouse ES cells and during differentiation.
Ficz G. et al.
Nature null
Guangdun Peng et al.
Nature, 572(7770), 528-532 (2019-08-09)
During post-implantation development of the mouse embryo, descendants of the inner cell mass in the early epiblast transit from the naive to primed pluripotent state1. Concurrently, germ layers are formed and cell lineages are specified, leading to the establishment of
Artículos
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Ver todo
Protocolos
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.