Merck
DVPP08250
Membrana de filtración Durapore®, 0,65 µm
Durapore®, filter diam. 82 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de PVDF, tamaño de poro 0,65 μm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.65 μm pore size, 70 % porosity
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Sterility:
non-sterile
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
parameter
>6 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp., 9 L/min-cm2 air flow rate
filter diam.
82 mm
thickness
125 μm
gravimetric extractables
0.5%
refractive index
n/D 1.42
matrix
Durapore®
pore size
0.65 μm pore size, 70 % porosity
bubble point
≥1.10 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: DVPP
Las membranas Durapore® ofrecen caudales y rendimientos elevados, bajos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore adsorbe muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.
Características y Beneficios
- Disponible en diversos tamaños de poro (en las dos variedades, hidrófila e hidrófoba) para adaptarse a las necesidades de su aplicación
- Las membranas de filtración Durapore presentan muy baja adsorción a proteínas para reducir al mínimo la interacción con su muestra y maximizar la recuperación.
Tipo de filtro: Filtro de membrana
Application
Clarificación mediante filtración de disoluciones biológicas
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany