CHGE72TS3
Cartucho Millipore Express® SHC
pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7, silicone seal
Sinónimos:
Millipore Express SHC Cartridge Filter 20 in. 0.5/0.2 μm Code 7 Silicone
About This Item
Productos recomendados
material
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
Quality Level
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®
parameter
≤56.4 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C ( in water)
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
20 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
20 in. (50 cm)
diam.
6.9 cm (2.7 in.)
filtration area
0.96 m2
impurities
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
input
sample type liquid
bubble point
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
cartridge code
Code 7
General description
Los filtros Millipore Express® SHC le proporcionan una solución única para una variedad de líquidos de proceso, lo que reduce al mínimo los esfuerzos de validación y simplifica el inventario de filtros y los requisitos de stock. Con los filtros Millipore Express® SHC, se aumenta la productividad, se acortan los tiempos de ciclo y se reducen los costes.
Application
- Aditivos de medios
- Protección de columnas
- Corrientes proteicas concentradas
- Cosecha celular (después de la clarificación)
- Cáusticos/ajustadores del pH
- Disoluciones tampón
- Disolución CIP
Features and Benefits
- Membranas de PES hidrófilas de gran capacidad y gran flujo
- Rendimiento de calidad esterilizante validado
- Pruebas de humectación e integridad sencillas
- Rendimiento superior en corrientes con mucha suciedad, incluidos medios y disoluciones que contienen proteínas
- Mayor capacidad para mejorar la eficiencia y la economía de los procesos
- Amplia compatibilidad química en un amplio intervalo de pH (1-14): cáustica compatible
Packaging
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: BioProcessing
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: consulte las instrucciones de humectación en el manual del usuario de los filtros con membrana MILLIPORE EXPRESS®
- Condiciones de conservación: Consulte el manual del usuario de los filtros con membrana MILLIPORE EXPRESS®
- Condiciones de eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
Preparation Note
25 ciclos directos o 22 directos y 3 inversos de 30 min de SIP a 135 °C y 0,35 bar (5) o 3 ciclos directos de SIP de 30 min a 135 °C y 1 bar; 25 ciclos en autoclave de 60 min a 126 °C.
Analysis Note
Se observó una capacidad de retención cuantitativa de las muestras de una concentración de provocación mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta utilizando la metodología ASTM® F838.
Después de la esterilización y una descarga controlada de 40 l de agua, las muestras exhibieron menos de 500 ppb de TOC según la USP <64> y menos de 1,3 µS/cm según la USP <64> a 25 °C.