Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
Material:
PMMA , glass , polycarbonate , polydimethylsiloxane (PDMS)
Manufacturer/tradename:
CellASIC® ONIX
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
PMMA , glass , polycarbonate , polydimethylsiloxane (PDMS)
manufacturer/tradename
CellASIC® ONIX
W × L × H
85.48 mm × 127.76 mm × 14.35 mm
compatibility
for use with cells sized 0.7–3.5 μm
General description
La placa CellASIC ONIX para células bacterianas (4 cámaras) está diseñada como un techo de silicona microfabricado con una altura similar a las células bacterianas para restringir su crecimiento a un plano focal único y mantener la posición x,y con el tiempo.
Application
Legal Information
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?