Documentos
AX0125
Supelco
Acetona
Histology
Sinónimos:
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein/REAXYS Number:
635680
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
200-662-2
grade
histological grade
Quality Level
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
expl. lim.
13.2 %
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
transition temp
flash point <-20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
histology
format
neat
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Application
La intensidad de luminiscencia de la acetona depende de los componentes de la disolución . La absorción de luz ultravioleta por la acetona tiene como consecuencia su fotólisis y la producción de radiales .
Histology
Most lipids are removed from tissues with the agent.
Analysis Note
Assay (GC): 99% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Readily oxidizable substances: To pass test
Solubility: To pass test
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2