Key Documents
AQFA03700
Millipore
Membrana de filtración de cuarzo
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de fibra de cuarzo sin aglutinante
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
plain filter
quartz membrane (fiber)
white filter
agency
in accordance with NIOSH 5040
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
950 °C max. temp.
filter diam.
37 mm
thickness
430 μm
shipped in
ambient
General description
Los filtros de fibra de cuarzo (tipo AQFA) son adecuados para medir concentraciones de metales pesados y pequeñas cantidades de partículas (como el método de supervisión del aire atmosférico PM 10 de la EPA de EE. UU.)
Application
  • Medición de las concentraciones de metales pesados y pequeñas cantidades de partículas
  • Supervisión EPA PM10• Supervisión PM2.5
  • Análisis de microplásticos
La membrana de filtración de fibra de cuarzo sin aglutinante se ha utilizado:
  • para preparar películas de plasma seco para espectroscopia del infrarrojo cercano (NIR)
  • para el muestreo de partículas diésel (DPM) y para analizar el carbono elemental (EC) y el carbono orgánico (OC)
  • para el muestreo del aire del lugar de trabajo para analizar alcanolaminas
Features and Benefits
  • Constituido por fibras de cuarzo sin fibras de vidrio ni aglutinantes.
  • La composición mejorada evita que los filtros reaccionen con gases ácidos, a diferencia de los filtros de fibra de vidrio que pueden reaccionar y causar lecturas falsas.
  • Los filtros de cuarzo también exhiben buena estabilidad de peso y forma.
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13