Saltar a
APFC02500
Membrana de filtración de fibra de vidrio, Tamaño de poro 1,2 μm
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de fibra de vidrio sin ligante
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
1.2 μm pore size, 90 % porosity
Material:
glass fiber membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
glass fiber membrane, plain filter, white filter
description
1.2 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 25 mm diameter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
1.2 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
240 μm
gravimetric extractables
300%
pore size
1.2 μm pore size, 90 % porosity
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: APFC
Descripción
Los discos fibrosos de filtración Millipore están disponibles en una amplia gama de caudales y capacidades de rendimiento. Nuestros filtros de fibra de vidrio están disponibles con o sin resinas ligantes y pueden esterilizarse con EO, radiación gamma o en autoclave(121 °C a 1 bar).
Filtros de fibra de vidrio con resina ligante:
Los filtros Millipore con resina ligante tienen una resistencia a la humedad superior y son excelentes para análisis cualitativos y prefiltración, especialmente para líquidos muy contaminados. También se utilizan mucho para clarificación de disoluciones acuosas.
Tipo AP15
•Menor capacidad de retención de la suciedad
•Prefiltro recomendado para filtros de 0,2 a 0,6 µm
Tipo AP20
•Menor conservación, mayor capacidad de retención de la suciedad que los filtros AP15
•Prefiltro recomendado para filtros de 0,8 a 8,0 µm
•Se utilizan por delante de los filtros AP15, para protegerlos
Tipo AP25
•El grosor añadido produce la misma conservación y una capacidad de retención de la suciedad mayor que los AP20
•Prefiltro recomendado para los filtros de 0,9 a 8 µm, en especial para los líquidos proteináceos y muy contaminados
•Se utilizan por delante de los filtros de tipo AP15, para protegerlos
Filtros de fibra de vidrio sin resina ligante:
Los filtros sin resina ligante conservan su integridad estructural sin pérdida de peso cuando se calientan hasta 500 °C y, por consiguiente, pueden utilizarse en análisis gravimétricos así como para la filtración de gases calientes.
Tipo APFA
•Retiene partículas finas con buena eficacia, incluso a caudales elevados
•Recomendados para controlar las aguas residuales y recoger las partículas suspendidas en gases (por ejemplo el humo de las chimeneas)
•Uso en aplicaciones bioquímicas (recolección de células y filtración de proteínas o precipitados de ácidos nucleicos)
Tipo APFB
•Mayor resistencia mecánica cuando están húmedos y mayor capacidad de carga que los filtros de tipo APFA
•Uso para clarificación de líquidos, cuantificación de sólidos en suspensiones de partículas finas y recuento de centelleo
Tipo APFC
•Mayor retención, en especial para la eliminación de partículas finas y microorganismos, que los filtros de tipo APFA
•Uso para determinación de sólidos suspendidos totales en el agua potable
•Uso para filtración de proteínas o ácidos nucleicos de precipitados con ácido tricloroacético (TCA) y para recolección de células y microorganismos
Tipo APFD
•Filtro grueso con flujo elevado y retención baja
•Uso para clarificación de suspensiones que contengan partículas superiores a 1,0 µm
Tipo APFFUso para filtración de precipitados extremadamente finos como los precipitados de proteínas, ácidos nucleicos o suero Recomendados para el método USEPA 1311 para análisis mediante TCLP Tipo AP40
•Recomendados para los Métodos estándar para sólidos suspendidos totales 2540D
•Recomendados para el método USEPA 1311 para el análisis mediante TCLP
•Mantiene la integridad estructural sin pérdida de peso cuando se incinera a 550 °C (1022 F) después de la filtración de la muestra
•Recomendados para la determinación de materia volátil suspendida en las agua residuales y los efluentes industriales
Tipo de filtro: Filtro en profundidad
Application
  • Eliminación de partículas finas y microorganismos
  • Determinación de sólidos en suspensión totales
  • Filtración de proteínas o ácidos nucleicos de precipitados con ácido tricloroacético (TCA)
  • Recolección de células y microorganismos
  • Agua de grado para análisis de microplásticos
  • Análisis de microplásticos
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
APFC09050APFC03700APFF02500
description
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, thickness 380 μm
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
1.2 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp.
parameter
1.2 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp.
parameter
1.2 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp.
parameter
1.4 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp.
pore size
1.2 μm pore size, 90 % porosity
pore size
1.2 μm pore size, 90 % porosity
pore size
1.2 μm pore size
pore size
0.7 μm pore size, 90 % porosity
diam.
25 mm
diam.
90 mm
diam.
37 mm
diam.
25 mm
material
glass fiber membrane, white filter, plain filter
material
glass fiber membrane, plain filter, white filter
material
glass fiber membrane, plain filter, white filter
material
glass fiber membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)