Documentos
AIRGAP001
Milli-Q
Trampa de aire
For use with Direct-Q® and Milli-Q® IX Systems, Use to prevent bacteriological contamination from the drain
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
feature
8 mm OD Tubing
packaging
pkg of 1 unit
parameter
150 L/hr max. flow rate
L × W
11.5 cm × 1.5 cm
fitting
connector fitting for 8 mm O.D. tubing
compatibility
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
shipped in
ambient
General description
Los sistemas de purificación de agua y los depósitos de almacenamiento requieren a veces una conexión al desagüe. Normalmente los desagües son entornos sucios contaminados por microorganismos, y en particular por bacterias. Por consiguiente, cuando la salida del tubo de rechazo del sistema de purificación de agua se empuja hacia el desagüe, existe el riesgo de que las bacterias contaminen el interior del tubo de rechazo y, a continuación, se vayan desplazando hacia arriba hasta el sistema de purificación de agua. Una forma de evitar que esto ocurra es instalar una trampa de aire en el tubo de rechazo. La trampa de aire es un accesorio de purificación de agua utilizado para la protección bacteriológica de líneas de rechazo. Diseñada para conectarse directamente a tubos de 8 mm de diámetro exterior, se suministra con conexiones para fijación mural. Esto permite que el flujo de agua de rechazo se mueva a través de los tubos sin tocar el interior del entorno de desagüe contaminado. La instalación de una trampa de aire proporciona un método fácil y seguro de evitar el crecimiento de bacterias por encima del nivel de la trampa. Hecha de plástico, la trampa de aire se coloca en el tubo que va del sistema de purificación de agua al desagüe. Esto crea un espacio vertical sin obstrucciones, la «trampa de aire» que evitará que los contaminantes del desagües regresen al sistema.
Features and Benefits
  • Proporciona una protección rentable del sistema de purificación de agua y sus accesorios.
  • Evita la contaminación bacteriológica del desagüe.
Legal Information
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany