Documentos
AG4502550
Millipore
Membrana de filtración de plata , 0,45 µm, 25 mm
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración plata pura, tamaño de poro 0,45 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
light tan filter
plain filter
silver membrane (pure)
Quality Level
agency
in accordance with NIOSH 6011,7500,7501,7504,7505,9000
in accordance with OSHA ID142
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
>1.3 mL/min-cm2 water flow rate
filter diam.
25 mm
thickness
50 μm
pore size
0.45 μm pore size
bubble point
>7 psi at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Es una membrana de filtración de plata pura hidrófila de 25 mm con un tamaño de poro de 0,45 µm (filtro de 0,45 micras). Se utiliza para el control atmosférico de negro de carbón, productos de alquitrán de hulla y emisiones de sílice de los hornos de coque. Citada por NIOSH para la recolección de contaminantes aéreos.
Application
  • Control del asbesto, el sulfuro de plomo, y la sílice cristalina y amorfa en el aire
  • Análisis de sílice cristalina mediante difracción de rayos X
  • Análisis de microplásticos
Visite la Librería de documentos
Artículos
For NIOSH 9000this page lists applicable products and materials to do the application
For NIOSH 9000this page lists applicable products and materials to do the application