para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
2
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NELFE(7936)
General description
El NELF-E (factor de elongación negativo E) es un componente principal del complejo del factor de transcripción humano NELF que se asocia con el factor inductor de la sensibilidad DRB (5,6-dicloro-1-β- D - ribofuranosilbencimidazol) para sofocar la elongación durante la transcripción por la ARN polimerasa II El NELF-E es una proteína de unión al ARN que incluye repeticiones del dipéptido arginina-ácido aspártico. La actividad de unión al ARN del NELF-E es esencial para que el NELF funcione.
~43 kDa observados. Las bandas no caracterizadas pueden deberse a una modificación postraduccional.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al NELF- E humano.
Application
Análisis de inmunocitoquímica: Una dilución 1:500 de un lote representativo detectó el NELF- E en las células NIH/ A431 y HeLa.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-NELF-E es un anticuerpo policlonal de conejo para la detección del NELF-E, también conocido como factor de elongación negativo E, NELF-E o proteína RD de unión al ARN, y se ha validado en ICC y WB.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Factores de transcripción
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células L6
Lisado de células L6
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células L6.
Análisis mediante inmunotransferencia Western (Western blot): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectó el NELF-E en 10 µg de lisado de células L6.
Análisis mediante inmunotransferencia Western (Western blot): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectó el NELF-E en 10 µg de lisado de células L6.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1