ABD43
Anti-Apelin receptor Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Apelin Receptor, Angiotensin Receptor-Like 1, G-Protein Coupled Receptor Apj, G-Protein Coupled Receptor Hg11
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APLNR(187)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Stem Cell Research
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Apelin receptor in several regions of mouse brain sections.
Calidad
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Apelin receptor on 10 µg of mouse cerebellum tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Mouse Cerebellum Tissue Lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable