Key Documents
ABC926
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-TRIM11
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM11, Protein BIA1, RING finger protein 92, Tripartite motif-containing protein 11, TRIM11
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TRIM11(81559)
mouse ... Trim11(94091)
General description
La E3 ubiquitina-proteína ligasa TRIM11 (UniProt Q96F44; también conocida como Proteína BIA1, proteína de dedo de RING 92, que contiene el motivo tripartito 11, proteína 11 que contiene motivo tripartito) está codificada por el gen TRIM11 (también conocido como BIA1, RNF92) (ID del gen 81559) en humanos. La TRIM11 pertenece a una familia de más de 70 proteínas TRIM/RBCC caracterizadas por su estructura compartida de motivo tripartito, también conocido como dominio RBCC (dedo RINGER, secuencia B y hélice superenrollada). Se cree que las regiones de secuencia B y hélice superenrollada participan en las interacciones proteína-proteína y en la formación de complejos macromoleculares. Las proteínas TRIM están involucradas en diversos procesos celulares, como la proliferación celular, la diferenciación, la oncogénesis y la apoptosis. La presencia de un dominio RING sugiere que las proteínas TRIM funcionan como E3 ubiquitina ligasas. El péptido neuroprotector humanina, el componente del cofactor reclutado por activador (ARC) 105-kDa (ARC105) y los factores de transcripción Pax6 y PHOX2B son todos sustratos conocidos dirigidos por la degradación mediada por TRIM11 a través del sistema ubiquitina-proteosoma. Además, también se ha comunicado que la TRIM11 interfiere en los primeros pasos de la replicación del VIH-1 en las células huésped de una manera dependiente del dominio RING.
Specificity
Se espera que este anticuerpo reaccione con las tres isoformas empalmadas de la TRIM11 humana.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la TRIM11 humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:50-250 de un lote representativo detectó la TRIM11 en cáncer de próstata humano, cáncer de colon humano, melanoma humano y tejido renal humano.
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Detección de la TRIM11 utilizando este anticuerpo anti-TRIM11 policlonal de conejo, Nº de ref. ABC926, validado para utilizar en inmunoelectrotransferencia e inmunohistoquímica (parafina).
Subcategoría de investigación
Apoptosis - Adicional
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células RAW264.7 (macrófagos) murinas.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot): 1,0 µg/ml de este anticuerpo detectó la TRIM11 en 10 µg de lisado de células RAW264.7 murinas.
Target description
~53 kDa observados. 52,8 kDa (isoforma 1), 43,0 kDa (isoforma 2) y 52,6 kDa (isoforma 3) calculados.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Liang Chen et al.
Nature communications, 9(1), 1223-1223 (2018-03-28)
The proteasome is a complex protease critical for protein quality control and cell regulation, and its dysfunction is associated with cancer and other diseases. However, the mechanisms that control proteasome activity  in normal and malignant cells remain unclear. Here we report
Guixin Zhu et al.
Cell reports, 33(9), 108418-108418 (2020-12-03)
Neurodegenerative diseases are characterized by the formation and propagation of protein aggregates, especially amyloid fibrils. However, what normally suppresses protein misfolding and aggregation in metazoan cells remains incompletely understood. Here, we show that TRIM11, a member of the metazoan tripartite