Documentos clave
AB9076
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-receptor 3 IP3
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Inositol 1,4,5-Trisphosphate Receptor 3
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITPR3(3710)
mouse ... Itpr3(16440)
rat ... Itpr3(25679)
Specificity
Receptor 3 del IP3.
Immunogen
Péptido sintético del C-terminal del receptor 3 del IP3 de rata.
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-receptor 3 del IP3 detecta la concentración de IP3 receptor 3 del IP3 y se ha publicado y validado para su uso en IC, IH y WB.
Inmunotransferencia Western: 1:1 000 utilizando ECL. El anticuerpo reacciona con la proteína receptor 3 del IP3 de 250 kDa. El tampón de bloqueo sugerido es suero de cabra normal (o el mismo huésped de su anticuerpo secundario) al 10 %, BSA al 1 % en PBS 0,1 M con Tween 20 al 0,05 %. El tampón de dilución sugerido es suero de cabra normal (o el mismo huésped de su anticuerpo secundario) al 1%, BSA al 1 % en PBS 0,1 M con Tween 20 al 0,05 %. El porcentaje de gel preferido es gel de gradiente 4-12 %.
Inmunocitoquímica: 1:1 000
Inmunohistoquímica: 1:1 000 toda la noche a 2-8°C con un anticuerpo secundario marcado con fluorescencia. El fijador sugerido es paraformaldehído al 4 % en PBS 0,1 M (una hora). El método de permeabilización sugerido es Triton X-100 al 0,05 % en tampón de dilución. El tampón de bloqueo sugerido es suero de cabra normal (o el mismo huésped de su anticuerpo secundario) al 10 %, BSA al 1 % en PBS 0,1 M. El tampón de dilución sugerido es suero de cabra normal (o el mismo huésped de su anticuerpo secundario) al 1 %, BSA al 1 % en PBS 0,1 M.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Transmisión de señales lipídicas
Physical form
Suero de conejo. Líquido
Storage and Stability
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Analysis Note
Control
Western blot = páncreas de ratón adulto.
IHC = hepatocitos de ratón adulto (las células de la capa granular del cerebelo de ratón adulto serán negativas).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Laura Marongiu et al.
Science signaling, 14(676) (2021-04-01)
Innate immune responses to Gram-negative bacteria depend on the recognition of lipopolysaccharide (LPS) by a receptor complex that includes CD14 and TLR4. In dendritic cells (DCs), CD14 enhances the activation not only of TLR4 but also that of the NFAT
Alexander Becker et al.
Diabetes, 70(11), 2532-2544 (2021-08-25)
Voltage-gated Ca2+ (Cav) channels consist of a pore-forming Cavα1 subunit and auxiliary Cavα2-δ and Cavβ subunits. In fibroblasts, Cavβ3, independent of its role as a Cav subunit, reduces the sensitivity to low concentrations of inositol-1,4,5-trisphosphate (IP3). Similarly, Cavβ3 could affect
Sofia Håglin et al.
Bio-protocol, 11(8), e3983-e3983 (2021-06-15)
Odor-detecting olfactory sensory neurons residing in the nasal olfactory epithelium (OE) are the only neurons in direct contact with the external environment. As a result, these neurons are subjected to chemical, physical, and infectious insults, which may be the underlying
S Kaja et al.
Neuroscience, 175, 281-291 (2010-11-16)
Dysregulation of Ca(2+) signaling following oxidative stress is an important pathophysiological mechanism of many chronic neurodegenerative disorders, including Alzheimer's disease, age-related macular degeneration, glaucomatous and diabetic retinopathies. However, the underlying mechanisms of disturbed intracellular Ca(2+) signaling remain largely unknown. We
Pancreatic protease activation by alcohol metabolite depends on Ca2+ release via acid store IP3 receptors.
Gerasimenko, JV; Lur, G; Sherwood, MW; Ebisui, E; Tepikin, AV; Mikoshiba, K; Gerasimenko et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null