Documentos
AB6030
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-integrina alfa 10 (ITGA10)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Integrin, alpha 10, integrin alpha-10
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rhesus macaque, primate, human
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGA10(8515)
Categorías relacionadas
General description
Las integrinas son proteínas transmembranarias que participan en las interacciones célula a célula y célula a matriz extracelular (ECM). Intervienen en diversas funciones, como la migración celular, el desarrollo, la cicatrización de heridas, la diferenciación y la apoptosis. Se cree que la subunidad alfa 10 de la integrina (ITGA10), junto con la integrina beta 1, es una parte esencial de un nuevo receptor de colágeno tipo II que se expresa principalmente en condrocitos y el cartílago.
Specificity
Este anticuerpo reconoce el dominio extracelular de la integrina alfa 10.
Otras homologías: rata (homología de secuencia del 93 %).
Immunogen
Epítopo: Dominio extracelular.
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al dominio extracelular de la integrina alfa-10 humana.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Detección de la integrina alfa 10 (ITGA10) utilizando este anticuerpo anti-integrina alfa 10 (ITGA10) validado para utilizar en WB.
Subcategoría de investigación
Integrinas
Adherencia (CAM)
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células SW-1353.
Análisis mediante inmunotransferencia Western (Western blot): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la integrina alfa 1 en 10 µg de lisado de células A431.
Target description
~127  kDa observados
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células SW-1353
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Yibo Song et al.
Regenerative therapy, 21, 342-350 (2022-09-27)
To probe the impacts and biological roles of miR-4739/ITGA10 on the proliferation, differentiation and apoptosis of osteoblasts. Bioinformatics analysis was conducted to screen the key genes in osteoporosis. The upstream miRNAs of ITGA10 were predicted by TargetScan. KEGG pathway enrichment
Yen-Lin Huang et al.
eLife, 9 (2020-10-08)
The extracellular matrix (ECM) plays critical roles in tumor progression and metastasis. However, the contribution of ECM proteins to early metastatic onset in the peritoneal cavity remains unexplored. Here, we suggest a new route of metastasis through the interaction of
B E Engel et al.
Cell death & disease, 4, e938-e938 (2013-11-30)
pRb is known as a classic cell cycle regulator whose inactivation is an important initiator of tumorigenesis. However, more recently, it has also been linked to tumor progression. This study defines a role for pRb as a suppressor of the
Sarah M Pearsall et al.
Journal of thoracic oncology : official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer, 18(10), 1362-1385 (2023-07-17)
Vasculogenic mimicry (VM), the process of tumor cell transdifferentiation to endow endothelial-like characteristics supporting de novo vessel formation, is associated with poor prognosis in several tumor types, including SCLC. In genetically engineered mouse models (GEMMs) of SCLC, NOTCH, and MYC
Tobias G Schips et al.
Nature communications, 10(1), 76-76 (2019-01-10)
Thrombospondins (Thbs) are a family of five secreted matricellular glycoproteins in vertebrates that broadly affect cell-matrix interaction. While Thbs4 is known to protect striated muscle from disease by enhancing sarcolemmal stability through increased integrin and dystroglycan attachment complexes, here we