Documentos
AB5320A4
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NG2 conjugado con Alexa Fluor488
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Sinónimos:
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
General description
El NG2 es un proteoglucano de sulfato de condroitina integral de membrana de gran peso molecular. Se encuentra en las superficies de una clase inusual de células gliales dentro del sistema nervioso central en desarrollo y maduro que tienen las propiedades de células precursoras de oligodendrocitos (es decir, células progenitoras O-2A).. El NG2 se encuentra también en las superficies de los condroblastos, las células endoteliales capilares en proliferación, algunas líneas celulares de melanoma humano, y en los blastos leucémicos en la leucemia linfoblástica aguda infantil. Es probable que el proteoglucano NG2 desempeñe un papel en la regulación de la motilidad celular, el crecimiento axonal y las respuestas celulares al factor de crecimiento derivado de plaquetas.
Specificity
Este anticuerpo identifica el proteoglucano intacto y la proteína central por WB y ELISA. Cuando las células precursoras de oligodendrocitos (es decir, células progenitoras O-2A) se tiñen vivas, la tinción aparece como agrupaciones en la superficie celular. Este anticuerpo no tiñe bien los oligodendrocitos diferenciados.
Immunogen
Proteoglucano sulfato de condroitina NG2 de rata purificado por inmunoafinidad.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:100 de un lote representativo detectó el BG2 en tejido cerebral de rata adulta.
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-NG2, conjugado con Alexa Fluor488, detecta el nivel de NG2 y se ha publicado y validado para utilizar en ICC e IHC.
Subcategoría de investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Quality
Evaluada mediante inmunocitoquímica en células precursoras de oligodendrocitos de rata.
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:100 de este anticuerpo detectó el NG2 en células precursoras de oligodendrocitos de rata. Realizado sin Tritón.
Target description
El anticuerpo progenitor no conjugado (Nº de ref. AB5320) tiene un peso molecular observado de ~270-300 kDa
Physical form
Adsorción a proteína A.
Policlonal de conejo purificado conjugado con Alexa Fluor 488 en PBS con azida sódica al 0,1 % y 15 mg/ml de BSA.
Storage and Stability
Conservar refrigerado entre 2 y 8°C protegido de la luz en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Células precursoras de oligodendrocitos de rata o humanos
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Svyatoslav Dvoretskiy et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 317(5), C1011-C1024 (2019-08-23)
Unaccustomed resistance exercise can initiate skeletal muscle remodeling and adaptive mechanisms that can confer protection from damage and enhanced strength with subsequent stimulation. The myofiber may provide the primary origin for adaptation, yet multiple mononuclear cell types within the surrounding
Yu-Fu Wu et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 132(4), 1020-1030 (2022-02-18)
Extended bed rest or limb immobilization can significantly reduce skeletal muscle mass and function. Recovery may be incomplete, particularly in older adults. Our laboratory recently reported that vascular mural cell (pericyte) quantity is compromised after immobilization and appropriate replacement immediately
Seok Jae Lee et al.
Communications medicine, 1(1), 58-58 (2021-12-08)
Crosstalk between pericytes and endothelial cells is critical for ocular neovascularization. Endothelial cells secrete platelet-derived growth factor (PDGF)-BB and recruit PDGF receptor β (PDGFRβ)-overexpressing pericytes, which in turn cover and stabilize neovessels, independent of vascular endothelial growth factor (VEGF). Therapeutic
James W Opzoomer et al.
Science advances, 7(45), eabg9518-eabg9518 (2021-11-04)
Tumor-associated macrophages (TAMs) are a highly plastic stromal cell type that support cancer progression. Using single-cell RNA sequencing of TAMs from a spontaneous murine model of mammary adenocarcinoma (MMTV-PyMT), we characterize a subset of these cells expressing lymphatic vessel endothelial
Seok Jae Lee et al.
Communications medicine, 1, 58-58 (2022-05-24)
Crosstalk between pericytes and endothelial cells is critical for ocular neovascularization. Endothelial cells secrete platelet-derived growth factor (PDGF)-BB and recruit PDGF receptor β (PDGFRβ)-overexpressing pericytes, which in turn cover and stabilize neovessels, independent of vascular endothelial growth factor (VEGF). Therapeutic