Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
11
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
hamster, human, mouse, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PSEN1(5663)
Immunogen
Epítopo: bucle, a.a. 275-367, C-terminal.
Presenilina-1 humana (aminoácidos 275-367) fusionada con el extremo C-terminal de la proteína de unión a la maltosa.
Application
El anticuerpo anti-presenilina-1, bucle, a.a. 275-367, C-terminal, es un anticuerpo contra la presenilina-1 para utilizar en IP, WB e IC.
Inmunocitoquímica: Líneas celulares Cos7, SY5Y.
Inmunotransferencia Western: 1:500-1:3 000
Inmunoprecipitación.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Inmunotransferencia Western: 1:500-1:3 000
Inmunoprecipitación.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Biochem/physiol Actions
Presenilina-1, Bucle.
Physical form
Suero de conejo. Líquido en PBS con azida sódica al 0,01 %.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
¿Qué está pasando?
WGK 2
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?