AB5058
Anti-Prion Protein Antibody, NT, a.a. 78-97
serum, Chemicon®
Sinónimos:
PrP, CD230
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRNP(5621)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western blots: >1:2,000
ELISA: >1:35,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable