Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
85
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rabbit, mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
General description
160-190 kDa
Immunogen
Péptido sintético a partir del N-terminal de NCC humano/de rata/de ratón.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Neurociencia
Este anticuerpo anti-cotransportador de NaCl sensible a la tiacida está validado para utilizar en IH, WB para la detección del cotransportador NaCl sensible a la tiacida.
Inmunotransferencia: 1:2 000 utilizando extracto de riñón de rata. El anticuerpo reacciona con la proteína de 160-190 kDa (el peso molecular varía en función de las condiciones de extracción de las proteínas o la electroforesis). El tampón de dilución y bloqueo sugeridos son NaCl 150 mM, Tris 10 mM, pH 7,4 que contiene leche baja en grasa 5 % y Tween al 0,04 %. La membrana de transferencia sugerida es de PVDF o nailon. El porcentaje de gel sugerido es del 7 %. Se recomienda la incubación nocturna con el anticuerpo a 2-8°C.
Inmunohistoquímica: 1:500-1:2 000 en tejido renal de rata o ratón. El fijador sugerido es el paraformaldehído al 3 % durante 5 minutos por perfusión vascular. El tampón de bloqueo sugerido es PBS que contiene suero de cabra normal al 10 %. El tampón de dilución sugerido es PBS que contenga BSA al 1%. Se recomienda la incubación nocturna con el anticuerpo a 2-8°C. El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Inmunohistoquímica: 1:500-1:2 000 en tejido renal de rata o ratón. El fijador sugerido es el paraformaldehído al 3 % durante 5 minutos por perfusión vascular. El tampón de bloqueo sugerido es PBS que contiene suero de cabra normal al 10 %. El tampón de dilución sugerido es PBS que contenga BSA al 1%. Se recomienda la incubación nocturna con el anticuerpo a 2-8°C. El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Canales iónicos y transportadores
Canales iónicos y transportadores
Biochem/physiol Actions
Reconoce el cotransportador de NaCl sensible a la tiacida renal (NCC). El anticuerpo tiñe la membrana plasmática apical y las vesículas de la membrana subapical en las células tubulares contorneados distales del riñón.
Physical form
Inmunoglobulina purificada por afinidad en PBS que no contiene conservantes.
Purificada por inmunoafinidad
Preparation Note
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
CONTROL POSITIVO: Riñón de rata.
CONTROL POSITIVO: Riñón de rata.
Other Notes
Sustituye a: AB3564P
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c