Documentos clave
AB1786P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-receptor D3 de la dopamina, dominio citoplásmico
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
D3R
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Drd3(13490)
rat ... Drd3(29238)
Specificity
Específico para el receptor D3 de la dopamina. El receptor D3 de la dopamina de rata es una proteína receptora transmembrana acoplada a la proteína G de 446 aa (Giros et al. 1990, 1991; Schmauss et al. 1993; Liu et al. 1994; Fu et al. 1995; Sokoloff et al. 1990; Livingstone et al. 1992). El péptido inmunógeno no muestra homología significativa con otros receptores de la dopamina (D1, D2, D4 o D5).
REACTIVIDADES DE ESPECIES: El péptido inmunógeno muestra una homología de secuencia del 88 % con ratón y del 63  % con los receptores D3 humanos/de mono (12/19 aa) (Giros et al. 1990, 1991; Schmauss et al. 1993; Liu et al. 1994; Fu et al. 1995; Sokoloff et al. 1990; Livingstone et al. 1992). No se conoce reactividad cruzada del anticuerpo con varias especies.
Immunogen
Epítopo: dominio citoplásmico
Una secuencia peptídica de 19 aminoácidos del receptor D3 de rata dentro del 3er dominio citoplásmico.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-receptor D3 de la dopamina, dominio citoplásmico, detecta la concentración del receptor de dopamina D3, y se ha publicado y validado para utilizar en ELISA, IH e WB.
Inmunotransferencia Western: 1-10 μg/ml (técnica de quimioluminiscencia; 45-50 kDa) Deben cargarse aproximadamente 100-400 μg de proteína de la membrana/carril para visualizar la banda correspondiente al receptor. En algunos sistemas pueden observarse también bandas de 70 kDa.
Inmunohistoquímica: la concentración de trabajo sugerida es de 2-10 μg/ml. El fijador sugerido es PFA al 4 %, fijación 10-15′, permeabilizado con tritón X-100 al 0,3-0,5 % durante 10-15′ (tejido, menos tiempo para células), la dilución del anticuerpo primario para fluorescencia directa es 1:100. {Coronas, V, et al. J Neurochemistry 91:1292-1301, 2004},
ELISA: 0,5-1,0 μg/ml (1 μg/ml de péptido inmunógeno (número de referencia AG229)/pocillo).
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Physical form
Inmunoglobulina purificada por afinidad. Líquido en PBS con BSA al 0,1 %.
Storage and Stability
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
K L Conrad et al.
Neuroscience, 169(1), 182-194 (2010-05-04)
Dopamine receptors (DARs) in the nucleus accumbens (NAc) are critical for cocaine's actions but the nature of adaptations in DAR function after repeated cocaine exposure remains controversial. This may be due in part to the fact that different methods used
Moderate Alcohol Exposure during the Rat Equivalent to the Third Trimester of Human Pregnancy Alters Regulation of GABAA Receptor-Mediated Synaptic Transmission by Dopamine in the Basolateral Amygdala.
Diaz, MR; Jotty, K; Locke, JL; Jones, SR; Valenzuela, CF
Frontiers in pediatrics null
Vito S Hernández et al.
Neuropharmacology, 82, 88-100 (2013-12-03)
L-Dopa is the major symptomatic therapy for Parkinson's disease, which commonly occurs in elderly patients. However, the effects of chronic use on mood and cognition in old subjects remain elusive. In order to compare the effects of a chronic pulsatile